Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01148918_m1
          See other MOB3A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mob3a
          Gene Name:
          MOB kinase activator 3A
          Gene Aliases:
          5330417K06Rik, A630029F06, AV218468, Mobkl2a
          Chromosome Location:
          Chr.10: 80685253 - 80701896 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01148918_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가 435.00
          Your Price
          온라인 행사가: 408.65
          408.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Mob3a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172457.2 NP_766045.2 3 - 4 724 78
          GenBank mRNA AK030481.1 - 3 - 4 760 78
          AK170394.1 - 3 - 4 735 78
          AK171197.1 - 748 78
          BC051170.1 - 2 - 3 713 78
          BC058238.1 - 3 - 4 724 6307543 78

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000002510.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mob3a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase activator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284925 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284929 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284928 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284856 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284931 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284854 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284924 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284926 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284853 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P486001 AK030481.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P486001 AK030481.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2018532 BC058238.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2018532 AK171197.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2018532 BC051170.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2018532 AK170394.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2018532 NM_172457.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 656576 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 93538 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 336258 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 922279 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 298809 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 244274 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 205194 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 235332 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 148683 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 223905 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 559441 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 147297 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 122031 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 44500 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P158423 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2018532 BC058238.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2018532 AK171197.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2018532 BC051170.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2018532 AK170394.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2018532 NM_172457.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P486001 AK030481.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P486001 AK030481.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P8913 AK080169.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P374961 AK041672.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P374961 AK164429.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P486001 AK030481.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P486001 AK030481.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P135933 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08485989 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08485990 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08485992 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08485993 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284926 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284925 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284856 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284853 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284928 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284854 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284924 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284929 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27284931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27284873 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08509247 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284928 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08954162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284909 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284912 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08233649 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284881 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284897 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08454896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284887 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08804344 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284917 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284804 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284921 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284906 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284813 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08413470 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284811 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284806 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284902 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284899 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284884 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284888 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08954160 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284914 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284926 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284908 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284910 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284883 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284808 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08509244 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284889 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284880 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27284929 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370948 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370949 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370947 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1434388_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10370946 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434388_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434388_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 208228_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 208228_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018699.mm.1 NM_172457.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018699.mm.1 NM_172457.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018699.mm.1 TC1000002510.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018698.mm.1 NM_172457.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018698.mm.1 NM_172457.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000018698.mm.1 TC1000002510.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1434388_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434388_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1434388_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1434388_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6130670 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 106180273 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006130670 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1253324 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2557635 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1253324 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl37722.7_30-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 106180273 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6130670 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl37722.7_30-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6130670 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 106180273 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3008924 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1253324 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2557635 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3008924 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0