Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01162855_s1
          See other OLFR591 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr591
          Gene Name:
          olfactory receptor 591
          Gene Aliases:
          MOR24-1P
          Chromosome Location:
          Chr.7: 103172691 - 103173635 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01162855_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr591
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011847.1 NP_001011847.1 1 861 109

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr591

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P192203 NM_001011847.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P192203 NM_001011847.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P126279 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P192203 NM_001011847.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P192203 NM_001011847.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P192203 NM_001011847.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P192203 NM_001011847.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382341 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382364 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382367 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382369 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382372 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382358 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382342 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382361 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382347 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382356 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382365 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382376 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382317 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382359 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382340 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382370 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382336 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382352 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382362 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382355 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382343 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382353 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382349 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382344 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382337 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P126279 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P192203 NM_001011847.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P192203 NM_001011847.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P126279 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06075802 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06075788 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06075828 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06075815 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06075823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382356 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382310 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382351 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382361 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382306 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382328 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382336 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382353 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382274 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382372 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382334 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382343 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382344 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382304 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382319 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382276 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382279 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382370 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382352 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382272 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382281 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382358 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382282 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382273 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382291 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382301 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382280 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382347 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382323 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382300 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382303 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06025499 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05893317 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382286 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382268 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382356 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382341 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382271 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382337 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382269 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382318 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382278 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382331 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382365 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382376 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382369 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382340 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382266 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382364 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566204 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566203 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032687.mm.1 NM_001011847.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032687.mm.1 NM_001011847.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032687.mm.1 TC0700003880.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 462996 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2934857 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2934857 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0