Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01163333_s1
          See other OLFR453 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr453
          Gene Name:
          olfactory receptor 453
          Gene Aliases:
          MOR257-8P
          Chromosome Location:
          Chr.6: 42744039 - 42744992 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01163333_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr453
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011799.1 NP_001011799.1 1 558 85

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr453

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2123045 NM_001011799.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2123045 NM_001011799.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399891 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399924 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399897 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399927 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399944 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399913 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399887 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399926 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399936 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399923 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399910 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399938 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399912 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399884 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399915 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399940 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399893 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399888 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399900 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399925 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399895 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399922 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399889 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399905 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399930 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399903 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399904 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399932 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399921 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399907 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24399937 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05032732 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05296033 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05296031 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05032747 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05032749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24399936 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399941 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399917 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399882 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399897 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399879 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05032731 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399922 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05076043 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399890 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399943 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399895 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05274867 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399887 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399881 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05076040 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399912 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399925 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05228683 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399905 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399907 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399884 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399938 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05032734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05498334 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399940 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05498329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05076049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399953 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399944 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399947 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399889 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399950 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05296032 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05032749 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399891 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399903 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399901 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05076045 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05296033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399936 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399900 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05032742 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24399913 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10537792 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10537791 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600003731.mm.1 TC0600000465.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600003731.mm.1 NM_001011799.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600003731.mm.1 NM_001011799.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 599632 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3162167 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3162167 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_58801363-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3162167 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3162167 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0