Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01164165_m1
          See other 4930523O13RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4930523O13Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4930523O13 gene
          Gene Aliases:
          4921524H24Rik
          Chromosome Location:
          Chr.15: 46435866 - 46496179 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01164165_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4930523O13Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_040451.1 8 - 9 776 191
          GenBank mRNA AK014957.1 - 8 - 9 1110 291
          AK015877.1 - 8 - 9 778 191

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500001477.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2420353 AK015877.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 313463 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 456649 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 364946 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 572542 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 849702 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 112336 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 124953 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 696058 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 824591 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 295570 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 84630 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 949453 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 134328 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 282487 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 212847 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 323641 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 282314 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 113860 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 803823 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 311218 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 616659 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 92323 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 82419 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 13998 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08356585 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08356569 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08356536 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08356509 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08356559 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P525983 AK015877.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P525983 AK014957.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115301 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P08356509 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P08356585 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188673 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188723 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188683 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188697 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188699 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188666 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12023083 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188662 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188563 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188663 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188708 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188555 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188679 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188672 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188678 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188706 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188715 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188676 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188685 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188661 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188701 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188557 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188711 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188560 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11946805 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188696 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188554 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12120734 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188670 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188721 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188718 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188687 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188688 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188703 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188705 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188690 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188684 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188669 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188667 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188698 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188665 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188552 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188714 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188680 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188553 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12204448 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12048584 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188558 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188682 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188710 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188675 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188692 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12204450 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30188562 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1454133_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431454_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1432169_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432169_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432169_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431454_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454133_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431454_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454133_s_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500011224.mm.1 NR_040451.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500011224.mm.1 NR_040451.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500011224.mm.1 TC1500001477.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500011225.mm.1 NR_040451.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500011225.mm.1 NR_040451.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500011225.mm.1 TC1500001477.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1454133_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1454133_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431454_at - -
          Mouse Expression Set 430 1432169_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431454_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1432169_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167775_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167775_r_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1454133_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431454_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1454133_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432169_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431454_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432169_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 880835 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0