Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01165265_g1
          See other TMEM213 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem213
          Gene Name:
          transmembrane protein 213
          Gene Aliases:
          D630002J15Rik
          Chromosome Location:
          Chr.6: 38109353 - 38115806 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01165265_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem213
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029921.1 NP_084197.1 1 - 2 204 70
          GenBank mRNA AK021320.1 - 1 - 2 205 70
          BC104374.1 - 1 - 2 196 40049947 70
          BC104375.1 - 1 - 2 196 40049948 70
          BC119477.1 - 1 - 2 196 40049949 70

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401501 BC119477.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401501 AK021320.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401501 BC104375.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401501 NM_029921.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401501 BC119477.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401501 AK021320.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401501 BC104375.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P401501 NM_029921.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401501 BC119477.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401501 AK021320.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401501 BC104375.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401501 NM_029921.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401501 BC119477.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401501 AK021320.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401501 BC104375.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P401501 NM_029921.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401501 BC119477.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401501 AK021320.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401501 BC104375.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401501 NM_029921.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401501 BC119477.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401501 AK021320.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401501 BC104375.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P401501 NM_029921.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102646 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10537346 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10537344 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10537345 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1453480_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10537343 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453480_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453480_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 77522_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 77522_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002776.mm.1 TC0600000370.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002776.mm.1 NM_029921.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002776.mm.1 NM_029921.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002778.mm.1 TC0600000370.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002778.mm.1 NM_029921.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002778.mm.1 NM_029921.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002777.mm.1 TC0600000370.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002777.mm.1 NM_029921.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600002777.mm.1 NM_029921.1 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1453480_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453480_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453480_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453480_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2681042 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline