Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01169113_m1
          See other 1600002K03RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1600002K03Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1600002K03 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 80172944 - 80175119 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01169113_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1600002K03Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027207.2 NP_081483.1 1 - 2 228 61
          GenBank mRNA AK005397.1 - 1 - 2 229 61
          AK050606.1 - 1 - 2 227 61
          AK168176.1 - 1 - 2 226 61
          BC146018.1 - 1 - 2 226 40131321 61
          BC146020.1 - 1 - 2 226 40131323 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000000844.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 1600002K03Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27281469 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27281467 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27281470 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P519570 NM_027207.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P519570 AK005397.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P519570 AK050606.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P519570 AK168176.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P519570 NM_027207.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P519570 AK005397.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P519570 AK050606.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P519570 AK168176.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 684673 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178246 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P519570 NM_027207.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P519570 AK005397.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P519570 AK050606.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P519570 AK168176.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P519570 NM_027207.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P519570 AK005397.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P519570 AK050606.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P519570 AK168176.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281492 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281487 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281481 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281485 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281477 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281467 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281470 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281490 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281475 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281471 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281479 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281469 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281489 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281482 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281486 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281478 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281466 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27281474 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P178246 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P519570 NM_027207.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P519570 AK005397.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P519570 AK050606.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P519570 AK168176.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P519570 NM_027207.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P519570 AK005397.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P519570 AK050606.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P519570 AK168176.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102687 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P178246 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08731293 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08731282 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08731298 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08731281 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27281470 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27281469 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27281467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27281471 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27281475 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08228372 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27281482 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08746953 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27281479 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27281478 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27281477 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27281470 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27281481 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27281487 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27281492 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27281490 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27281486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27281485 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27281471 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27281466 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27281474 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364721 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364719 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364720 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429091_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10364718 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429091_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429091_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69770_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69770_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000006347.mm.1 NM_027207.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000006347.mm.1 NM_027207.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000006347.mm.1 TC1000000844.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000006348.mm.1 NM_027207.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000006348.mm.1 NM_027207.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000006348.mm.1 TC1000000844.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1429091_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429091_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429091_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429091_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 540761 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3004151 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3004151 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0