Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01169173_m1
          See other MMP27 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mmp27
          Gene Name:
          matrix metallopeptidase 27
          Gene Aliases:
          Gm180
          Chromosome Location:
          Chr.9: 7571396 - 7581885 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01169173_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mmp27
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001030289.1 NP_001025460.1 8 - 9 1414 61
          GenBank mRNA AK155813.1 - 9 - 10 1401 61
          AK159182.1 - 8 - 9 1169 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900000051.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protease 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mmp27

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2046958 NM_001030289.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2046959 AK155813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2046959 AK159182.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2046959 NM_001030289.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 289710 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 57422 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 588085 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 399325 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 389964 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 133024 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2046958 NM_001030289.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2046959 AK155813.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2046959 AK159182.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2046959 NM_001030289.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288447 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288436 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288446 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288443 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288435 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288442 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288445 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288417 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288431 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26288437 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06693271 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06693305 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06693288 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P06693305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26288504 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07989613 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288441 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288447 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08141973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08136700 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08195640 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288456 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288433 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288442 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288419 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288461 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288475 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288443 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288420 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288469 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288440 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288451 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288454 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288436 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288432 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288423 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07606634 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288446 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288414 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07964614 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288438 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288413 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08118588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288473 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288416 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288427 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288412 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288431 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07733824 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288472 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288424 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08008696 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288429 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288466 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26288439 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583120 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583114 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583115 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583119 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583118 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583116 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583117 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583121 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583113 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10583112 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900000424.mm.1 TC0900000051.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 391972 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1213614 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2982829 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2982829 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline