Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01169694_m1
          See other 2510002D24RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          2510002D24Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 2510002D24 gene
          Gene Aliases:
          2410043I01Rik, AA163535, AA409624, DXMgi27
          Chromosome Location:
          Chr.16: 18836580 - 18840113 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01169694_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 2510002D24Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033164.2 NP_001028336.1 2 - 3 211 86
          GenBank mRNA AK153794.1 - 2 - 3 202 86
          AK160192.1 - 2 - 3 214 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600000252.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684130 AK160192.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684130 NM_001033164.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684130 AK153794.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684130 AK160192.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684130 NM_001033164.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P684130 AK153794.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 652637 AK005634.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 777023 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P684130 AK160192.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P684130 NM_001033164.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P684130 AK153794.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P684130 AK160192.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P684130 NM_001033164.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P684130 AK153794.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684130 AK160192.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684130 NM_001033164.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684130 AK153794.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684130 AK160192.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684130 NM_001033164.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P684130 AK153794.1 mouse_transcriptome
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10434249 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10434251 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10434250 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1457675_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10434248 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1457675_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1457675_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72307_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72307_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600002335.mm.1 NM_001033164.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600002335.mm.1 NM_001033164.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600002335.mm.1 TC1600000252.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600002336.mm.1 NM_001033164.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600002336.mm.1 NM_001033164.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600002336.mm.1 TC1600000252.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1457675_at - -
          Mouse Expression Set 430 1457675_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92281_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 92281_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1457675_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1457675_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1457675_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1457675_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2810253 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2648486 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2648486 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0