Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01171570_m1
          See other FAM46A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fam46a
          Gene Name:
          family with sequence similarity 46, member A
          Gene Aliases:
          D930050G01Rik
          Chromosome Location:
          Chr.9: 85320439 - 85327150 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01171570_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fam46a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001160378.1 NP_001153850.1 2 - 3 680 150
          NM_001160379.1 NP_001153851.1 2 - 3 651 150
          GenBank mRNA AK135132.1 - 2 - 3 653 150

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900002770.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of gene expression
          regulation of blood coagulation
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2097391 AK086768.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2097391 NM_001160378.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2097391 NM_001160379.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2097391 AK039997.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P272876 AK135132.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P272876 BC023892.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P272876 NM_001160378.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P272876 NM_001160379.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P272876 AK135132.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P272876 BC023892.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P272876 NM_001160378.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P272876 NM_001160379.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 70318 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 584124 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 283225 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 144981 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 142461 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P272876 AK135132.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P272876 BC023892.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P272876 NM_001160378.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P272876 NM_001160379.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P272876 AK135132.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P272876 BC023892.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P272876 NM_001160378.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P272876 NM_001160379.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2097391 AK086768.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2097391 NM_001160378.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2097391 NM_001160379.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2097391 AK039997.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P272876 AK135132.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P272876 BC023892.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P272876 NM_001160378.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P272876 NM_001160379.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P272876 AK135132.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P272876 BC023892.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P272876 NM_001160378.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P272876 NM_001160379.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693263 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693192 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693199 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693237 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693188 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693156 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693190 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693181 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693177 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693144 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07574064 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693205 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693247 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693258 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693217 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07931430 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693220 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693249 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07931423 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693197 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693225 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07758706 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08004559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693196 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693202 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07937485 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693244 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693261 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693155 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693182 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693147 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693223 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693235 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693212 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693264 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08004561 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693210 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693240 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07740808 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693246 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07508865 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693242 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07937470 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693184 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693215 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07931417 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693152 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693179 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693233 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693219 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693224 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693226 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07740811 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693234 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26693175 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10595403 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10595405 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10595406 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1437868_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10595404 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10595402 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437868_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437868_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 212943_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 212943_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022913.mm.1 NM_001160378.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022913.mm.1 NM_001160378.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022913.mm.1 NM_001160379.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022913.mm.1 NM_001160379.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022913.mm.1 TC0900002770.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022917.mm.1 NM_001160378.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022917.mm.1 NM_001160378.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022917.mm.1 NM_001160379.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022917.mm.1 NM_001160379.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022917.mm.1 TC0900002770.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022916.mm.1 NM_001160378.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022916.mm.1 NM_001160378.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022916.mm.1 NM_001160379.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022916.mm.1 NM_001160379.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022916.mm.1 TC0900002770.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022914.mm.1 NM_001160378.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022914.mm.1 NM_001160378.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022914.mm.1 NM_001160379.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022914.mm.1 NM_001160379.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022914.mm.1 TC0900002770.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022921.mm.1 NM_001160379.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022921.mm.1 NM_001160379.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022921.mm.1 TC0900002770.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022915.mm.1 NM_001160378.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022915.mm.1 NM_001160378.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022915.mm.1 NM_001160379.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022915.mm.1 NM_001160379.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900022915.mm.1 TC0900002770.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1437868_at - -
          Mouse Expression Set 430 1437868_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101217_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101217_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437868_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437868_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 372964 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2502471 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1242130 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0