Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01171610_s1
          See other 4930542C12RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4930542C12Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4930542C12 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01171610_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4930542C12Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK016017.1 - 1048 159

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P120542 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659406 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659384 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659361 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659398 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659407 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659385 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659370 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659383 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659380 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659373 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659387 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659363 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659400 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659369 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659372 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659362 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659368 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659389 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659371 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659377 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659404 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659366 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659408 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659378 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659410 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659376 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659402 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659382 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659364 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659392 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659395 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26659381 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P120542 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P389017 AK006987.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P389017 AK016017.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P389017 AK017030.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P124900 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P120542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26659412 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26659414 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26659401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26659392 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26659416 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26659410 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26659425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26659398 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07642121 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26659402 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26659395 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26659400 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422215_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422215_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422215_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422215_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422215_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422215_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422215_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422215_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422215_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2190093 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002190093 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2605982 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2605982 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl35572.1.60_68-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2190093 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl35572.1.60_68-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2190093 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2605982 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-chn84:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0