Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01173416_s1
          See other OLFR1352 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1352
          Gene Name:
          olfactory receptor 1352
          Gene Aliases:
          MOR139-1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 78981050 - 78984721 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01173416_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1352
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147071.2 NP_667282.1 2 303 98

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1352

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2176470 NM_147071.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 292058 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P170741 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2176470 NM_147071.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P258689 NM_147071.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276124 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276127 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276104 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276122 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276128 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276121 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276110 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276136 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276115 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276119 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276131 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276139 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276143 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276112 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276113 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276120 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276134 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276142 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276117 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276126 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276138 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27276107 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P170741 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P258689 NM_147071.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118465 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P170741 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08669605 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08669588 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08669583 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08669598 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08669590 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08669589 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08669579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27276138 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276114 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276134 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276138 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276148 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276113 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276128 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276126 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276121 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276147 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276142 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276112 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276104 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276127 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276107 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276139 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276122 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08535005 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276115 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08669579 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276144 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276119 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276110 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276120 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276136 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276131 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08812496 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27276133 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364425 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10364424 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005792.mm.1 NM_147071.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005792.mm.1 NM_147071.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005792.mm.1 TC1000000799.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005793.mm.1 NM_147071.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005793.mm.1 NM_147071.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005793.mm.1 TC1000000799.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 420406 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3161761 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3161761 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_49227375-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3161761 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3161761 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline