Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01174875_m1
          See other 1700009J07RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700009J07Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700009J07 gene
          Gene Aliases:
          4930535B06Rik
          Chromosome Location:
          Chr.10: 77893420 - 77896111 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01174875_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700009J07Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_015547.1 1 - 2 651 83
          GenBank mRNA AK005796.1 - 1 - 2 652 83
          AK006749.1 - 1 - 2 636 83
          BC048578.1 - 1 - 2 496 83
          BC061019.1 - 1 - 2 651 83

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000000771.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173547 AK005796.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173547 AK006749.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173547 AK015973.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173547 BC048578.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173547 BC061019.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173547 AK005796.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173547 AK006749.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173547 AK015973.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173547 BC048578.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173547 BC061019.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 582591 AK017089.1 genbank_mrna_mouse
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173547 AK005796.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173547 AK006749.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173547 AK015973.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173547 BC048578.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173547 BC061019.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173547 AK005796.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173547 AK006749.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173547 AK015973.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173547 BC048578.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173547 BC061019.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173543 AK005796.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270786 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270788 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270790 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27270785 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364334 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364335 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364336 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364337 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364332 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10364333 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1432505_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10364331 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432505_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432505_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75188_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75188_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005630.mm.1 NR_015547.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005630.mm.1 NR_015547.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005630.mm.1 TC1000000771.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005632.mm.1 NR_015547.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005632.mm.1 NR_015547.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000005632.mm.1 TC1000000771.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1432505_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1432505_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432505_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432505_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 314711 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline