Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01175343_g1
          See other 4930432E11RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4930432E11Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4930432E11 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 29556615 - 29575119 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01175343_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4930432E11Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK029660.1 - 2 - 3 3117 123

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          MicroArray Probes:

          Agilent Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2076378 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2112320 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P344626 AK029660.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027952 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027905 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027906 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027897 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027934 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027907 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06555255 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027966 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06194736 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027946 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06485205 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027904 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06268009 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027969 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027915 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05988061 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027956 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027920 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027935 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027930 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027960 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027949 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027967 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027928 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027927 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027948 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027894 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027932 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027899 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05988059 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027916 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06555254 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06555256 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027965 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06268037 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027957 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027951 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06268012 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027953 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06240791 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027919 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06221532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027895 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027958 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027909 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027940 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25027925 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06221535 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3840152 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline