Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01175469_m1
          See other ZFP790 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp790
          Gene Name:
          zinc finger protein 790
          Gene Aliases:
          6330581L23Rik
          Chromosome Location:
          Chr.7: 29816005 - 29832042 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01175469_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp790
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001145880.1 NP_001139352.1 4 - 5 515 69
          NM_146185.2 NP_666297.2 4 - 5 605 69
          GenBank mRNA AK030519.1 - 4 - 5 606 69
          BC007476.1 - 4 - 5 558 3497180 69
          BC046774.1 - 4 - 5 473 5708351 69
          BQ443561.1 - 4 - 5 473 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700000535.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp790

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2144248 BC007476.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2144248 BC046774.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2144248 AK030519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2144248 NM_001145880.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2144248 NM_146185.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P497821 AK030519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P497821 AK030519.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 424410 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 813688 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 301424 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 659656 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 846003 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 21588 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 405470 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 75471 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 971229 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 946372 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 134788 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P104314 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P161729 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P497821 AK030519.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P497821 AK030519.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2144248 BC007476.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2144248 BC046774.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2144248 AK030519.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2144248 NM_001145880.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2144248 NM_146185.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P497821 AK030519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P497821 AK030519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028608 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028616 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028634 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028621 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028620 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028610 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028623 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028613 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028632 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028633 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028619 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028624 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028629 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028617 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028625 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028615 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028630 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25028631 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P104314 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P161729 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01492113 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P497821 AK030519.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P497821 AK030519.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115972 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P104314 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P161729 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05992328 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05992334 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05992338 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05992330 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05992337 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05992339 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05992327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25028681 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028659 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028660 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028637 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06284745 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028645 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05992337 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06387017 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028611 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028658 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028632 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028617 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06394906 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028642 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028620 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028616 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028655 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028608 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028614 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028646 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028619 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028639 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028613 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028649 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028624 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028621 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06220985 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06164629 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028623 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028629 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05992343 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028631 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25028657 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06353090 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551788 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551786 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551780 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551785 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551783 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551778 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551781 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551782 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551779 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551790 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551789 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551784 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551787 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1426293_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1426292_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10551777 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426292_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426293_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426293_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426292_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 233056_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 233056_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004600.mm.1 TC0700000535.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004600.mm.1 NM_001145880.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004600.mm.1 NM_001145880.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004600.mm.1 NM_146185.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004600.mm.1 NM_146185.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004603.mm.1 TC0700000535.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004603.mm.1 NM_001145880.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004603.mm.1 NM_001145880.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004603.mm.1 NM_146185.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004603.mm.1 NM_146185.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004604.mm.1 TC0700000535.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004604.mm.1 NM_001145880.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004604.mm.1 NM_001145880.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004604.mm.1 NM_146185.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004604.mm.1 NM_146185.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004601.mm.1 TC0700000535.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004601.mm.1 NM_001145880.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004601.mm.1 NM_001145880.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004601.mm.1 NM_146185.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004601.mm.1 NM_146185.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004602.mm.1 TC0700000535.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004602.mm.1 NM_001145880.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004602.mm.1 NM_001145880.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004602.mm.1 NM_146185.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700004602.mm.1 NM_146185.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1426292_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426293_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426293_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426292_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426292_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426293_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426293_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426292_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426293_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426292_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426293_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426292_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 484237 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4540441 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5570286 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4540441 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005570286 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004540441 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2735766 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2655804 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2735766 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2655804 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0233056.6_9-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00233056.2_80-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5570286 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4540441 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0233056.6_9-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00233056.2_80-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4540441 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5570286 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2735766 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2655804 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2735766 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2655804 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline