Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01175697_m1
          See other 4930529L06RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4930529L06Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4930529L06 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 84679789 - 84685147 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01175697_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4930529L06Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_040537.1 2 - 3 203 69
          GenBank mRNA AK019711.1 - 2 - 3 204 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600000934.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 231860 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 952382 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 611 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08666956 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134009 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924949 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924945 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924942 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924951 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924967 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12915282 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12961617 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924937 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924955 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924974 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924932 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924966 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924934 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924950 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924963 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924926 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924965 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924958 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924947 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924931 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924935 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924952 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924956 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924970 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924925 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924961 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12515364 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924943 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12767592 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30924929 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600007311.mm.1 NR_040537.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600007311.mm.1 NR_040537.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600007311.mm.1 TC1600000934.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600007312.mm.1 NR_040537.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600007312.mm.1 NR_040537.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600007312.mm.1 TC1600000934.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600007313.mm.1 NR_040537.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600007313.mm.1 NR_040537.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600007313.mm.1 TC1600000934.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 804734 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline