Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01175863_g1
          See other GM6484 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm6484
          Gene Name:
          predicted gene 6484
          Gene Aliases:
          Angptl8, EG624219, Rifl
          Chromosome Location:
          Chr.9: 21835510 - 21837347 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01175863_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm6484
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001080940.1 NP_001074409.1 1 - 2 306 88
          GenBank mRNA BC024408.1 - 1 - 2 249 88
          BC038127.1 - 1 - 2 220 88
          BC051501.1 - 1 - 2 265 88
          CK791522.1 - 1 - 2 306 88
          KM253766.1 - 1 - 2 582 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900000205.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glucose metabolic process
          lipid metabolic process
          positive regulation of protein processing
          regulation of lipid metabolic process
          cellular lipid metabolic process
          type B pancreatic cell proliferation
          fat cell differentiation
          cell maturation
          regulation of lipoprotein metabolic process
          negative regulation of lipoprotein lipase activity
          triglyceride homeostasis
          hormone activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2107182 NM_001080940.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2107182 BC038127.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2107182 BC051501.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P111351 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2107182 NM_001080940.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2107182 BC038127.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2107182 BC051501.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P740427 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494655 BC024408.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494655 NM_001080940.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494655 BC038127.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494655 BC051501.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139286 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118378 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07493985 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07493997 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07493992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26349162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08060195 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349143 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349131 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349174 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07806969 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07646899 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08084646 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349190 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07604249 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349121 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349134 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349194 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349123 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349149 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07678430 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07646901 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349167 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349184 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349172 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349125 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349182 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349146 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349132 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349120 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349164 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349169 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08004769 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07493993 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349165 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349147 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07664118 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349155 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349188 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08004765 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08050412 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26349157 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07992479 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07493988 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07664115 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08050410 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583758 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583755 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583757 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583756 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427422_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10583753 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427422_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427422_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 624219_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 624219_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001548.mm.1 NM_001080940.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001548.mm.1 NM_001080940.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001548.mm.1 TC0900000205.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001547.mm.1 NM_001080940.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001547.mm.1 NM_001080940.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001547.mm.1 TC0900000205.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1427422_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427422_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427422_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427422_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427422_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427422_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2996704 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2996704 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline