Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01176985_m1
          See other 1810046K07RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1810046K07Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1810046K07 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.9: 51289686 - 51328924 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01176985_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1810046K07Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027217.1 NP_081493.1 4 - 5 555 72
          GenBank mRNA AK007796.1 - 4 - 5 558 72
          BC120857.1 - 2 - 3 339 40129780 72
          BC120859.1 - 2 - 3 339 40129782 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900002288.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173107 NM_027217.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173107 AK007796.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173107 BC120857.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173107 BC120859.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173107 NM_027217.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173107 AK007796.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173107 BC120857.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P173107 BC120859.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 538246 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 409354 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 117052 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 126254 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 708330 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 439232 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 610178 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 369243 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 65560 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 172411 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 387794 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 617134 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 54628 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 383182 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 385932 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 903535 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 230552 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 638909 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 673073 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 160939 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 219284 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 905329 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 55389 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 288195 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 446651 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 117101 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 113046 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P131142 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P114211 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P173107 NM_027217.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P173107 AK007796.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P173107 BC120857.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P173107 BC120859.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P173107 NM_027217.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P173107 AK007796.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P173107 BC120857.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P173107 BC120859.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P131142 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06787203 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P114211 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173107 NM_027217.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173107 AK007796.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173107 BC120857.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173107 BC120859.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173107 NM_027217.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173107 AK007796.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173107 BC120857.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P173107 BC120859.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P114211 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P131142 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26509008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26509011 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26509016 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508922 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508938 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07907754 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508814 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508935 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08175354 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508783 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07710555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508809 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508967 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508944 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508803 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508984 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508724 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508781 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508792 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07710546 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508951 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508727 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508998 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08153887 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26509001 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07994364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508956 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508775 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508955 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508980 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508808 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07722426 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508769 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508779 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508722 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508772 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508820 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508987 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07996725 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508953 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508964 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07476740 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508927 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07568098 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07942944 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08175346 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508807 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508914 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508785 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07571482 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508932 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508787 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508997 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508773 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08134034 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508926 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508818 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508996 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508934 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508771 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508925 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508947 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508736 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508729 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07615770 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508949 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07892091 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508970 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508990 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26509006 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07710542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508940 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508788 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508815 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26509014 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508929 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07710547 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508805 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08153870 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508963 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508768 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508791 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508943 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07710545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508778 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508798 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508958 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508817 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508920 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508961 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508725 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26508995 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593477 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593474 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593476 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593475 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1453547_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10593473 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453547_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453547_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69809_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69809_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900019088.mm.1 NM_027217.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900019088.mm.1 NM_027217.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900019088.mm.1 TC0900002288.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900019087.mm.1 NM_027217.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900019087.mm.1 NM_027217.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900019087.mm.1 TC0900002288.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1453547_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453547_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453547_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453547_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 657901 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2632861 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2632861 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline