Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01178600_s1
          See other OLFR1357 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1357
          Gene Name:
          olfactory receptor 1357
          Gene Aliases:
          MOR128-3, MOR128-4
          Chromosome Location:
          Chr.10: 78611669 - 78618074 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01178600_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Olfr1357
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011737.2 NP_001011737.1 2 655 64
          GenBank mRNA BC147817.1 - 1 507 9087534 64
          BC147825.1 - 1 507 9087542 64

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1357

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2051308 NM_001011737.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2051308 BC147817.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2051308 BC147825.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2051308 NM_001011737.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2051308 BC147817.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2051308 BC147825.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275093 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275053 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275055 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275070 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275074 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275079 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275059 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275087 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275063 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275061 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275076 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275068 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275072 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275083 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275090 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275069 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275077 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275075 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275081 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275085 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275051 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275066 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275080 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27275073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27275028 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275039 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275097 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08954456 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08468539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08313974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08468540 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08954455 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275082 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275049 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275050 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275084 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08725588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08468538 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275075 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275077 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275044 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08313977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08924583 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275095 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275098 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275047 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275066 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275070 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08313975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275061 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275090 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275037 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275068 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08758444 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275071 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275099 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08934661 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275042 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08313981 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275085 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275080 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27275043 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10370521 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10370519 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000017925.mm.1 NM_001011737.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000017925.mm.1 NM_001011737.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000017925.mm.1 TC1000002459.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000017924.mm.1 TC1000002459.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000017923.mm.1 NM_001011737.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000017923.mm.1 NM_001011737.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000017923.mm.1 TC1000002459.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 650950 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_3161946 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_3161946 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_58801267-S - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2784096 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2784096 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0