Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01178642_m1
          See other RPUSD4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rpusd4
          Gene Name:
          RNA pseudouridylate synthase domain containing 4
          Gene Aliases:
          2410001E19Rik
          Chromosome Location:
          Chr.9: 35267881 - 35275957 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01178642_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rpusd4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_028040.2 NP_082316.1 6 - 7 906 69
          GenBank mRNA AK010322.1 - 6 - 7 923 69
          AK156574.1 - 6 - 7 923 69
          BC061256.1 - 6 - 7 907 30251586 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900000333.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rpusd4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA processing factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          pseudouridine synthesis
          RNA modification
          RNA binding
          pseudouridine synthase activity
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26421599 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P365409 BC061256.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P365409 NM_028040.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P365409 AK010322.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P365409 AK156574.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P365409 BC061256.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P365409 NM_028040.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P365409 AK010322.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P365409 AK156574.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 318877 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 948850 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 697575 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 627930 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 507888 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 911062 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P179656 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P365409 BC061256.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P365409 NM_028040.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P365409 AK010322.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P365409 AK156574.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P365409 BC061256.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P365409 NM_028040.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P365409 AK010322.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P365409 AK156574.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421622 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421623 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421624 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421599 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421604 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421621 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421601 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421614 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421612 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421605 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421602 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421626 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421611 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421615 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421618 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421616 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421628 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421627 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421609 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26421608 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P179656 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P365409 BC061256.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P365409 NM_028040.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P365409 AK010322.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P365409 AK156574.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P365409 BC061256.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P365409 NM_028040.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P365409 AK010322.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P365409 AK156574.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P179656 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08063164 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08063178 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08063179 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08063187 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26421599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421640 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421608 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26421672 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421638 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07682488 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07960338 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421636 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421605 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421684 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07567437 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421690 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421602 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421680 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421632 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421698 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421685 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421618 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08063177 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421612 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421624 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08063190 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421681 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421601 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07546052 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07682495 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421689 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07682489 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07784014 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421608 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07919808 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421641 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421700 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421611 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421630 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421617 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421621 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421619 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421613 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421634 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421695 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421614 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421616 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421683 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421623 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07567426 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421640 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421692 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26421701 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584206 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584201 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584207 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584204 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584202 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584205 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584203 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452710_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10584200 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452710_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452710_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 71989_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 71989_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002453.mm.1 NM_028040.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002453.mm.1 NM_028040.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002453.mm.1 TC0900000333.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002456.mm.1 NM_028040.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002456.mm.1 NM_028040.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002456.mm.1 TC0900000333.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002455.mm.1 NM_028040.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002455.mm.1 NM_028040.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002455.mm.1 TC0900000333.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1452710_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452710_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104758_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104758_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452710_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452710_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452710_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452710_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 603293 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2718974 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2718974 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0