Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01180024_g1
          See other 9930104L06RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          9930104L06Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 9930104L06 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 124936984 - 124944661 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01180024_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 9930104L06Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_177573.3 NP_808241.2 4 - 5 859 77
          GenBank mRNA AK158126.1 - 4 - 5 834 77
          BC099946.1 - 4 - 5 739 30102988 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400001432.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 9930104L06Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23271164 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2000047 AK158126.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2000047 AK160978.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2000047 BC099946.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2000047 NM_177573.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 287321 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 4831 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 492089 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 351925 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 119431 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 70492 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P114335 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2000047 AK158126.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2000047 AK160978.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2000047 BC099946.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2000047 NM_177573.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271194 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271168 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271191 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271179 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271197 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271164 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271187 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271177 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271193 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271182 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271172 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271170 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271180 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271175 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271166 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271184 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271173 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P114335 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P284045 BC117984.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P284045 AK037053.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127333 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P114335 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03602277 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03602285 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03604858 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03602279 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23271164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271243 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271166 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271175 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04022273 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271200 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271242 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271252 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271177 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271236 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271260 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03565354 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271247 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03323144 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271203 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271234 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04022276 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271168 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03891385 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271195 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04052234 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03602292 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03904206 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271240 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03775990 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271170 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271180 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271255 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03604859 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271178 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271205 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271231 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271256 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271169 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271164 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271210 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271202 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03799238 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03904205 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271250 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271251 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271194 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271193 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03309466 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271192 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03545930 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03719929 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271197 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271243 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03208994 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271172 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04022269 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271204 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03565352 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271187 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271237 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271244 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10508011 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10508006 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10508002 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10508010 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10508004 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10508007 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10508003 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10508005 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10508009 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1454913_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10508001 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454913_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454913_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 194268_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 194268_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010836.mm.1 NM_177573.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010836.mm.1 NM_177573.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010836.mm.1 TC0400001432.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010838.mm.1 NM_177573.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010838.mm.1 NM_177573.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010838.mm.1 TC0400001432.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010832.mm.1 NM_177573.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010832.mm.1 NM_177573.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010832.mm.1 TC0400001432.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010833.mm.1 NM_177573.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010833.mm.1 NM_177573.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010833.mm.1 TC0400001432.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010834.mm.1 NM_177573.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010834.mm.1 NM_177573.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010834.mm.1 TC0400001432.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010835.mm.1 NM_177573.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010835.mm.1 NM_177573.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010835.mm.1 TC0400001432.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010826.mm.1 NM_177573.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010826.mm.1 NM_177573.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010826.mm.1 TC0400001432.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010830.mm.1 NM_177573.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010830.mm.1 NM_177573.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010830.mm.1 TC0400001432.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010837.mm.1 NM_177573.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010837.mm.1 NM_177573.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400010837.mm.1 TC0400001432.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1454913_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1454913_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1454913_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1454913_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4570026 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004570026 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1230993 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1230993 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0194268.3_153-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4570026 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0194268.3_153-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4570026 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3001135 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1230993 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3001135 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline