Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01181189_m1
          See other CELA3A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cela3a
          Gene Name:
          chymotrypsin-like elastase family, member 3A
          Gene Aliases:
          Gm13011, OTTMUSG00000009877
          Chromosome Location:
          Chr.4: 137401554 - 137409791 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01181189_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cela3a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001126318.1 NP_001119790.1 6 - 7 660 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400003807.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Protease 3' Most Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2078084 NM_001126318.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2053561 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 261511 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 5674 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2078084 NM_001126318.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2053561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23339599 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23339681 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03899939 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03473133 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03298094 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23339668 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03839969 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03839968 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23339680 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03549293 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04094264 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04000136 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23339604 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23339675 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03337669 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03298095 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03546175 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23339692 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23339609 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03839965 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23339651 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23339633 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03624724 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23339611 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23339631 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23339659 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23339613 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10517570 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10517572 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10517571 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10517569 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10517568 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400031397.mm.1 TC0400003807.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400031397.mm.1 NM_001126318.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400031397.mm.1 NM_001126318.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400031396.mm.1 TC0400003807.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400031396.mm.1 NM_001126318.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400031396.mm.1 NM_001126318.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400031395.mm.1 TC0400003807.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400031395.mm.1 NM_001126318.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400031395.mm.1 NM_001126318.1 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1435012_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435012_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1435012_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1435012_x_at - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0