Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01181798_g1
          See other REG3D GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Reg3d
          Gene Name:
          regenerating islet-derived 3 delta
          Gene Aliases:
          INGAP, Ingaprp
          Chromosome Location:
          Chr.6: 78375874 - 78378865 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01181798_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Reg3d
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001161741.1 NP_001155213.1 4 - 5 380 103
          NM_013893.2 NP_038921.2 5 - 6 518 103
          GenBank mRNA AB035204.1 - 5 - 6 498 103
          AK019033.1 - 5 - 6 497 103
          BC113760.1 - 5 - 6 513 40055351 103
          BM055959.1 - 3 - 4 328 103

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600002538.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Reg3d

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2035742 AB028625.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 153908 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2035742 AB028625.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P397414 AB028625.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108103 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05608618 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05608613 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05411615 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05608616 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05674907 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05222775 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05411618 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05411610 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05674906 - -
          Agilent Mouse cDNA Microarray (G4104A) 1077556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24569777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24569762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24569774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24569768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24569769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24569782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24569766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24569778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24569771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24569781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24569764 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545563 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545568 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545566 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545562 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545564 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545567 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10545565 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1424009_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10545561 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424009_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424009_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 30053_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 30053_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600019594.mm.1 TC0600002538.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600019594.mm.1 NM_001161741.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600019594.mm.1 NM_001161741.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600019594.mm.1 NM_013893.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600019594.mm.1 NM_013893.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600019595.mm.1 TC0600002538.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600019595.mm.1 NM_001161741.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600019595.mm.1 NM_001161741.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600019595.mm.1 NM_013893.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600019595.mm.1 NM_013893.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1424009_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424009_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424009_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424009_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424009_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424009_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 463551 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4010075 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004010075 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1216378 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1216378 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl28821.6.1_60-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4010075 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl28821.6.1_60-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4010075 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1216378 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1216378 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline