Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01183765_s1
          See other DNAJB8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dnajb8
          Gene Name:
          DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 8
          Gene Aliases:
          1700016F14Rik, 1700031F10Rik, AI326313, mDj6
          Chromosome Location:
          Chr.6: 88222268 - 88223256 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01183765_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dnajb8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019964.1 NP_064348.1 1 944 98
          GenBank mRNA AB028856.1 - 1 944 98
          AK006026.1 - 1 928 98

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dnajb8

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chaperone-mediated protein folding
          negative regulation of inclusion body assembly
          protein binding involved in protein folding
          unfolded protein binding
          chaperone binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368394 BC049591.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368394 BC061112.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368394 NM_019964.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368394 AB028856.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368394 AK006026.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368394 BC049591.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368394 BC061112.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368394 NM_019964.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368394 AB028856.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P368394 AK006026.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 468469 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P140580 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P162738 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368394 BC049591.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368394 BC061112.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368394 NM_019964.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368394 AB028856.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368394 AK006026.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368394 BC049591.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368394 BC061112.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368394 NM_019964.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368394 AB028856.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P368394 AK006026.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620535 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620533 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620531 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620510 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620545 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620527 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620501 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620528 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620536 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620506 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620539 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620547 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620543 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620542 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620518 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620515 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620537 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620498 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620495 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620550 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620522 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620511 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620513 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620552 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620540 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620504 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620524 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620509 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620505 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620520 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620502 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620534 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620500 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620526 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620548 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24620496 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P162738 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P140580 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368394 BC049591.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368394 BC061112.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368394 NM_019964.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368394 AB028856.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368394 AK006026.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368394 BC049591.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368394 BC061112.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368394 NM_019964.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368394 AB028856.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P368394 AK006026.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110455 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P162738 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P140580 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05001364 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05565272 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05087718 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05087709 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05087713 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05565269 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05565268 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05001368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620539 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620498 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24620528 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620494 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05676495 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620589 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05676509 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620537 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620585 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620547 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620487 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620554 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620572 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620495 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620580 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05173573 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620528 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05534825 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05676502 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05087713 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620518 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05534817 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620498 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620553 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620567 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620573 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05390514 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05390522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620492 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620515 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05390520 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620625 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620501 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05498713 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620520 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620579 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05676510 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620593 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620509 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620548 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620500 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620607 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620484 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620600 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620531 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620604 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620527 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620543 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620502 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620557 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05498710 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620563 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620561 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620481 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05390518 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05043396 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620582 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620598 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05087718 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05580406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620488 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620541 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620524 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24620532 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10539881 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10546099 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1449223_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10546098 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10539880 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449223_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449223_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56691_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 56691_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449223_at - -
          Mouse Expression Set 430 1449223_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170416_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170416_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449223_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1449223_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449223_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449223_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 301141 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 696147 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2850164 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002850164 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1238080 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1238080 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1255087 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl29774.2.1_29-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2850164 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl29774.2.1_29-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2850164 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1238080 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1238080 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0