Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01185390_m1
          See other 4930432B10RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4930432B10Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4930432B10 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01185390_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4930432B10Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK015283.1 - 1 - 2 357 86

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2361552 AK015283.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 141084 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 769734 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 399846 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 734555 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 824483 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 271946 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 345313 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 538489 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 696023 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 807855 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 322534 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 181176 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 134596 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 589654 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 731615 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 862556 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 918745 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 29834 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 153989 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 58517 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P117425 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06975665 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02065106 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06975670 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P117425 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120911 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P117425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939870 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939867 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08591563 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939933 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939884 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939872 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939875 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939886 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939898 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939887 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08566946 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939935 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939901 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939891 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939892 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939903 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939943 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939868 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08533685 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939873 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939899 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939938 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939877 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939895 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939889 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939900 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26939937 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431994_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431994_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431994_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431994_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431994_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431994_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431994_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 710426 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline