Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01185699_m1
          See other QRSL1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Qrsl1
          Gene Name:
          glutaminyl-tRNA synthase (glutamine-hydrolyzing)-like 1
          Gene Aliases:
          2700038P16Rik, C80053, GatA
          Chromosome Location:
          Chr.10: 43874188 - 43901739 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01185699_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Qrsl1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001081054.2 NP_001074523.1 10 - 11 1453 68
          GenBank mRNA AK012351.1 - 10 - 11 1454 68
          AK170225.1 - 10 - 11 1398 68
          BC037122.1 - 5 - 6 797 68
          BC070459.1 - 10 - 11 1444 30605375 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000002092.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translation
          mitochondrial translation
          glutaminyl-tRNAGln biosynthesis via transamidation
          nucleotide binding
          ATP binding
          ligase activity
          carbon-nitrogen ligase activity, with glutamine as amido-N-donor
          glutaminyl-tRNA synthase (glutamine-hydrolyzing) activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P243930 BC037122.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P243930 BC070459.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P243930 AK170225.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P243930 NM_001081054.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P243930 AK012351.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P243930 BC037122.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P243930 BC070459.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P243930 AK170225.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P243930 NM_001081054.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P243930 AK012351.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 322642 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 109679 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 775722 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 271343 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 904150 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 265485 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 837083 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 248254 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 808201 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 643788 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 810996 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 688629 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 329798 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 594624 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 24758 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 165074 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118110 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P138876 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P243930 BC037122.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P243930 BC070459.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P243930 AK170225.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P243930 NM_001081054.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P243930 AK012351.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P243930 BC037122.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P243930 BC070459.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P243930 AK170225.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P243930 NM_001081054.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P243930 AK012351.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P118110 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02114275 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P138876 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P243930 BC037122.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P243930 BC070459.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P243930 AK170225.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P243930 NM_001081054.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P243930 AK012351.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P243930 BC037122.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P243930 BC070459.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P243930 AK170225.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P243930 NM_001081054.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P243930 AK012351.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P118110 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P138876 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08643752 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08643751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102672 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102517 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27102569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102609 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102664 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102649 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102505 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102519 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102668 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102509 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102658 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102607 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102643 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102653 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08543536 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102663 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102518 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08912216 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102597 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08422003 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08447266 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102636 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102508 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102514 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102606 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08378469 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102673 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08421999 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102654 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102644 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102672 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08741785 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102646 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08938303 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102593 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102633 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102600 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102604 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102638 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08369408 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08643751 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08750641 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102497 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102602 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08750643 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102641 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102595 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102670 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102679 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102608 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102676 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102500 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27102665 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08543541 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368937 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368940 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368946 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368942 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368936 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368941 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368943 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368939 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368945 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368938 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368944 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429317_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1456542_PM_s_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10368935 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429317_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456542_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429317_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456542_PM_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 76563_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 76563_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000014866.mm.1 NM_001081054.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000014866.mm.1 NM_001081054.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000014866.mm.1 TC1000002092.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000014867.mm.1 NM_001081054.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000014867.mm.1 NM_001081054.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000014867.mm.1 TC1000002092.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1456542_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429317_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429317_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456542_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161071_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161071_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1429317_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1456542_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1456542_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1429317_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1456542_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1429317_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1456542_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1429317_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 633342 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1214450 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1214450 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1214450 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline