Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01186735_m1
          See other 1700013D24RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700013D24Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700013D24 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 124347593 - 124357086 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01186735_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: 1700013D24Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001177502.1 NP_001170973.1 2 - 3 295 95
          GenBank mRNA AK005943.1 - 2 - 3 108 95
          BC120816.1 - 2 - 3 278 40129739 95
          BC120818.1 - 2 - 3 278 40129741 95

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600003102.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P114894 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P143332 NM_001177502.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P143332 AK005943.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P143332 BC120816.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P143332 BC120818.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P143332 NM_001177502.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P143332 AK005943.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P143332 BC120816.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P143332 BC120818.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P114894 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P143332 NM_001177502.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P143332 AK005943.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P143332 BC120816.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P143332 BC120818.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P143332 NM_001177502.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P143332 AK005943.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P143332 BC120816.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P143332 BC120818.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P114894 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814851 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814809 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05481370 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814798 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05566155 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814853 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814856 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05345459 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814788 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814794 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814852 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814805 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814792 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814858 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814801 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814773 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05521045 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05366987 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814831 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814823 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814813 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814825 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814854 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814838 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05307479 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814811 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814804 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05359624 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05359639 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814818 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05366989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814785 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05689819 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05555206 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05555212 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05366995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814829 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814843 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814790 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05566156 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814803 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814837 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05359637 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814784 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814815 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814824 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814808 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814848 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24814827 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10547698 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10547700 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10547699 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1437792_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10547697 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437792_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437792_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 76921_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 76921_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600023930.mm.1 TC0600003102.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600023930.mm.1 NM_001177502.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600023930.mm.1 NM_001177502.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600023931.mm.1 TC0600003102.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600023931.mm.1 NM_001177502.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600023931.mm.1 NM_001177502.1 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1437792_at - -
          Mouse Expression Set 430 1437792_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165898_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165898_PM_i_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437792_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437792_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 536012 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2645544 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2645544 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline