Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01190545_m1
          See other 9330159F19RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          9330159F19Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 9330159F19 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 29199192 - 29230779 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01190545_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 9330159F19Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001162537.2 NP_001156009.1 5 - 6 2070 65
          GenBank mRNA AK034141.1 - 6 - 7 2091 65
          BC138279.1 - 5 - 6 2008 65
          BC138282.1 - 5 - 6 2022 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000000264.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2392485 AK162416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2392485 NM_001162537.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2392485 AK034141.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 405829 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 623323 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 752454 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 664955 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 619720 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 373593 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 968425 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 799368 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 565598 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 874046 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 530557 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 868465 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 320340 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 13626 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 97178 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P169690 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2009905 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2392485 AK162416.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2392485 NM_001162537.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2392485 AK034141.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07014881 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P169690 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P209921 BC138282.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P209921 BC138279.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P209921 NM_001162537.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P209921 AK034141.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108551 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P169690 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033964 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27034012 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08249375 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033850 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033969 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033960 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033970 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033828 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033840 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033936 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033873 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033847 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27034003 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033957 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033842 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08894111 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033878 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08514679 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033871 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033858 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033839 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033870 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08493673 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033874 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033859 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08699653 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27034009 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033863 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033835 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27034008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08666525 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033931 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033940 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033857 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27034010 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033930 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033864 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033882 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033823 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08509156 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033829 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033968 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033922 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08576335 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033928 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033966 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033861 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033855 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033876 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033825 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27034014 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033831 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033934 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033962 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033875 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033865 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033849 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08493677 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033938 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033860 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033933 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08493670 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033926 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08229488 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033868 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27033978 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10362378 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10362373 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10362377 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10362376 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10362374 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10362375 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1438720_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1458379_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10362372 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1458379_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1458379_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438720_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438720_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001820.mm.1 NM_001162537.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001820.mm.1 TC1000000264.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001821.mm.1 NM_001162537.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000001821.mm.1 TC1000000264.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1438720_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438720_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1458379_at - -
          Mouse Expression Set 430 1458379_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438720_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438720_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1458379_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1458379_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 363091 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2100739 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline