Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01191104_m1
          See other A930031H19RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          A930031H19Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA A930031H19 gene
          Gene Aliases:
          A930004I12Rik
          Chromosome Location:
          Chr.4: 131000832 - 131010474 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01191104_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: A930031H19Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK020914.1 - 4 - 5 468 71

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 326068 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 191830 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P144354 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138919 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23303924 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23303934 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04041879 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23303930 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03529550 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03467627 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23303932 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03682152 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23303918 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03682151 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03350123 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23303911 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04041876 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23303926 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23303915 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23303896 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23303897 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03378248 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03682158 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03656759 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23303903 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23303906 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23303936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04041878 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04041880 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03378250 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23303912 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23303923 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline