Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01193123_m1
          See other 4930505A04RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4930505A04Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4930505A04 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 30426006 - 30471829 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01193123_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4930505A04Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001100394.1 NP_001093864.1 4 - 5 571 78
          GenBank mRNA AK015698.1 - 5 - 6 639 78
          BC049719.1 - 4 - 5 550 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100002436.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P409637 NM_001100394.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P409637 AK015698.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P409637 BC049719.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P409637 NM_001100394.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P409637 AK015698.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P409637 BC049719.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 746703 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 607927 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 692382 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 57460 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 782557 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 245184 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 448129 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 73285 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 914351 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 134175 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 794392 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 373708 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 771884 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 71397 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 703944 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 378272 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 956266 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 958664 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 555327 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 397121 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 680925 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 135905 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 37709 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 131877 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 94612 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 138256 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P121382 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P136387 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P409637 NM_001100394.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P409637 AK015698.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P409637 BC049719.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P409637 NM_001100394.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P409637 AK015698.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P409637 BC049719.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02288871 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02288846 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07292405 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07292381 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P136387 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P121382 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P409637 NM_001100394.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P409637 AK015698.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P409637 BC049719.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P409637 NM_001100394.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P409637 AK015698.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P409637 BC049719.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P136387 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P07292405 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P121382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27679350 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679236 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679195 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679225 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679350 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679328 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679290 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679373 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679238 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679231 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679208 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679223 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679343 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679365 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679205 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679336 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679210 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679229 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679334 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679341 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679356 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09158679 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679204 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679327 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679194 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679361 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09158689 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679272 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09413355 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679282 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679273 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679332 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679354 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679274 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679276 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679306 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679235 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679240 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679338 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679234 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679283 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679224 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679307 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679314 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679340 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679351 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679279 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679308 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679228 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09111297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679285 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679198 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679357 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679202 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679280 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679339 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679203 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679232 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09451762 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679200 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679300 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09060999 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08976929 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679311 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679196 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679363 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679317 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679226 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679358 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09532981 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27679201 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384931 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384932 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384934 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384935 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384933 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1432404_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10384930 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432404_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432404_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75087_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75087_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100022790.mm.1 NM_001100394.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100022790.mm.1 NM_001100394.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100022790.mm.1 TC1100002436.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1432404_at - -
          Mouse Expression Set 430 1432404_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432404_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432404_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 769858 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline