Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01193391_g1
          See other FBXO48 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fbxo48
          Gene Name:
          F-box protein 48
          Gene Aliases:
          A630050E13Rik
          Chromosome Location:
          Chr.11: 16951375 - 16954777 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01193391_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fbxo48
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_176982.2 NP_795956.1 3 - 4 1498 107
          GenBank mRNA AK037835.1 - 3 - 4 1498 107
          AK041978.1 - 3 - 4 805 107
          BC125589.1 - 2 - 3 375 40130104 107
          BC125591.1 - 2 - 3 375 40130106 107

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100000164.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fbxo48

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27613621 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27613620 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27613619 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27613617 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27613618 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P263749 AK037835.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P263749 AK041978.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P263749 NM_176982.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P263749 AK037835.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P263749 AK041978.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P263749 NM_176982.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 758999 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 259658 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 48794 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P101718 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P263749 AK037835.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P263749 AK041978.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P263749 NM_176982.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P263749 AK037835.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P263749 AK041978.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P263749 NM_176982.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613622 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613599 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613631 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613634 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613591 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613615 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613637 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613633 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613595 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613639 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613602 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613597 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613616 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613604 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613628 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613608 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613606 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613632 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613617 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613620 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613636 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613614 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613625 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613593 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613612 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613635 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613601 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613594 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27613630 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P101718 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P263749 AK037835.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P263749 AK041978.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P263749 NM_176982.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P263749 AK037835.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P263749 AK041978.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P263749 NM_176982.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123098 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P101718 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09258764 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09258755 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09258761 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09258762 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09258763 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09258766 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27613619 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27613621 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27613618 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27613620 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P27613617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613640 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613672 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613674 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27613642 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09258757 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613566 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613645 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613616 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613633 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613574 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613664 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09153187 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613637 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613663 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09153186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613608 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613628 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613655 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613665 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613604 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613590 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613644 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613648 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09258763 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613570 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613659 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613670 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09303227 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09046266 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613642 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613674 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09708016 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613677 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613620 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613594 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613661 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613581 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613676 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613675 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613625 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613656 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613615 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613651 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613623 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613569 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613669 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613602 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613601 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613672 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613568 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613585 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613640 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613584 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613632 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613614 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09046263 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613591 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613622 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613634 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613617 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613654 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613595 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09708006 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613653 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09239505 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613612 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613650 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09046269 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613657 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613597 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27613606 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10374405 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10374404 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10374403 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10374402 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10374401 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10374400 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001478.mm.1 NM_176982.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001478.mm.1 NM_176982.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001478.mm.1 TC1100000164.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001486.mm.1 NM_176982.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001486.mm.1 NM_176982.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001486.mm.1 TC1100000164.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001477.mm.1 NM_176982.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001477.mm.1 NM_176982.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001477.mm.1 TC1100000164.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001482.mm.1 NM_176982.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001482.mm.1 NM_176982.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001482.mm.1 TC1100000164.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001479.mm.1 NM_176982.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001479.mm.1 NM_176982.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001479.mm.1 TC1100000164.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001483.mm.1 NM_176982.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001483.mm.1 NM_176982.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001483.mm.1 TC1100000164.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001485.mm.1 NM_176982.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001485.mm.1 NM_176982.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001485.mm.1 TC1100000164.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001480.mm.1 NM_176982.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001480.mm.1 NM_176982.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100001480.mm.1 TC1100000164.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 758701 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 460041 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000460041 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1241094 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1241094 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl41821.3.1_17-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 460041 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl41821.3.1_17-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 460041 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1241094 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1241094 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline