Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01195232_m1
          See other KCTD17 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kctd17
          Gene Name:
          potassium channel tetramerisation domain containing 17
          Gene Aliases:
          2900008M13Rik, AA414907, AW742389, N28155
          Chromosome Location:
          Chr.15: 78428559 - 78439303 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01195232_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Kctd17
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001289671.1 NP_001276600.1 1 - 2 311 61
          NM_001289672.1 NP_001276601.1 1 - 2 311 61
          NM_001289673.1 NP_001276602.1 1 - 2 311 61
          NR_110357.1 1 - 2 311 61
          GenBank mRNA BC144818.1 - 1 - 2 311 61
          BC144820.1 - 1 - 2 311 61
          BC145799.1 - 1 - 2 311 40131102 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500000647.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Ion Channel Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P35057 NM_001081367.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P35057 AK013500.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P35057 NM_001081367.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P35057 AK013500.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 277988 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 598673 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 271788 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 217127 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 133996 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 870445 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P35057 NM_001081367.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P35057 AK013500.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P35057 NM_001081367.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P35057 AK013500.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P35057 NM_001081367.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P35057 AK013500.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P35057 NM_001081367.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P35057 AK013500.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30360059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30359842 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359887 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359881 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359973 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359946 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359971 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359945 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359924 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359857 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359954 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11952508 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11952512 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11917156 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359848 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359893 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359854 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359955 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359912 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359948 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11937956 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11985738 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359918 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359855 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12129741 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359981 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12422353 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11952513 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12129736 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359917 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359895 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359897 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359953 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12150345 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359934 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359926 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359867 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11987743 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11952514 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359860 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359935 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12129732 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359849 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359915 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359890 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359909 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359931 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359937 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359865 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359874 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359930 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11891747 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12254218 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359975 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359922 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359859 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12254212 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359939 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359978 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359889 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359966 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359864 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359962 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359921 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359879 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359942 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359847 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359878 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11985736 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11985761 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12186521 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359882 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359873 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359903 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359951 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359961 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359851 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30359876 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11884705 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425089 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425091 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425085 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425086 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425083 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425084 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425088 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425090 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425087 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435525_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10425082 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435525_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435525_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72844_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72844_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004694.mm.1 NM_001289671.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004694.mm.1 NM_001289672.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004694.mm.1 NM_001289673.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004694.mm.1 NR_110357.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004694.mm.1 TC1500000647.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004697.mm.1 NM_001289671.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004697.mm.1 NM_001289672.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004697.mm.1 NM_001289673.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004697.mm.1 NR_110357.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004697.mm.1 TC1500000647.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004698.mm.1 NM_001289671.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004698.mm.1 NM_001289672.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004698.mm.1 NM_001289673.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004698.mm.1 NR_110357.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004698.mm.1 TC1500000647.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004695.mm.1 NM_001289671.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004695.mm.1 NM_001289672.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004695.mm.1 NM_001289673.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004695.mm.1 NR_110357.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004695.mm.1 TC1500000647.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004696.mm.1 NM_001289671.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004696.mm.1 NM_001289672.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004696.mm.1 NM_001289673.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004696.mm.1 NR_110357.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004696.mm.1 TC1500000647.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004700.mm.1 NM_001289671.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004700.mm.1 NM_001289672.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004700.mm.1 NM_001289673.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004700.mm.1 NR_110357.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004700.mm.1 TC1500000647.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004699.mm.1 NM_001289671.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004699.mm.1 NM_001289672.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004699.mm.1 NM_001289673.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004699.mm.1 NR_110357.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004699.mm.1 TC1500000647.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1435525_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435525_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101856_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101856_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 162080_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102099_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102099_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 162080_f_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1435525_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1435525_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1435525_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1435525_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 697317 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2616989 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1233001 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0