Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01195739_m1
          See other GM4952 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm4952
          Gene Name:
          predicted gene 4952
          Gene Aliases:
          EG240549
          Chromosome Location:
          Chr.19: 12599984 - 12627616 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01195739_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Gm4952
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013762.2 NP_001013784.2 5 - 6 675 103
          NM_001167907.1 NP_001161379.1 5 - 6 613 103
          GenBank mRNA BC089619.1 - 5 - 6 603 6768245 103

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1900000249.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gm4952

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          acyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function
          transferase activity
          transferase activity, transferring acyl groups
          glycine N-acyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31961508 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31961511 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31961509 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31961510 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31961513 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P134704 NM_001013762.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P134704 NM_001167907.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P134704 BC089619.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 578348 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 10126 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 902357 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 30123 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 495196 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 372049 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 434829 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 29813 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 485921 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 842610 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 951061 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 472893 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 210727 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 748341 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 631397 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 100273 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 127365 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 180398 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P134704 NM_001013762.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P134704 NM_001167907.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P134704 BC089619.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961516 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961525 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961521 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961547 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961535 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961543 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961538 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961529 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961507 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961541 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961549 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961551 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961553 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961510 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961513 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961531 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961505 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961524 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961534 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961533 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961512 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961508 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961514 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961520 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961528 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961518 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31961545 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03552107 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09108872 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09108906 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03552092 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09108894 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09108923 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P03552107 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P03552092 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P09108923 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14437046 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14351162 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14351168 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14351153 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31961509 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31961510 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31961508 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31961513 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31961511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961608 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961543 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31961679 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961528 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961487 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961543 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961513 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14226796 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14422830 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961541 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961514 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961486 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961535 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961499 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961657 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961660 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961650 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961504 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961502 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14351154 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14437046 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961516 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961510 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961554 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961538 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961661 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14351169 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961482 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14291917 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961491 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961518 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961529 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961524 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961521 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961522 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14351167 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961564 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961556 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961560 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961561 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961649 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961653 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961547 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14351160 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961495 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961505 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961553 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961503 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14351149 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961558 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961497 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961563 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961533 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14422831 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961520 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14387320 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961508 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961493 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31961654 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461729 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461732 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461730 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461734 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461731 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10461733 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10461728 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002945.mm.1 NM_001013762.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002945.mm.1 NM_001013762.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002945.mm.1 NM_001167907.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002945.mm.1 NM_001167907.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002945.mm.1 TC1900000249.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002946.mm.1 NM_001013762.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002946.mm.1 NM_001013762.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002946.mm.1 NM_001167907.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002946.mm.1 NM_001167907.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900002946.mm.1 TC1900000249.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2831669 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2831669 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline