Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01196959_m1
          See other ZBED5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zbed5
          Gene Name:
          zinc finger, BED type containing 5
          Gene Aliases:
          2410018M08Rik, Scand3
          Chromosome Location:
          Chr.5: 129895723 - 129903623 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01196959_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zbed5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_183088.2 NP_898911.2 3 - 4 534 62
          GenBank mRNA AK010551.1 - 3 - 4 535 62
          BC137610.1 - 3 - 4 532 8860629 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500001515.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zbed5

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24091121 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24091120 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24091119 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24091118 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427232 BC137610.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427232 AK010551.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427232 BC054117.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427232 NM_183088.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427232 BC137610.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427232 AK010551.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427232 BC054117.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P427232 NM_183088.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 559108 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 206307 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 245827 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 443075 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 105253 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P103340 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427232 BC137610.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427232 AK010551.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427232 BC054117.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427232 NM_183088.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427232 BC137610.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427232 AK010551.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427232 BC054117.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P427232 NM_183088.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091121 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091127 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091119 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091154 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091125 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091131 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091129 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091123 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24091118 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P103340 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05743242 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427232 BC137610.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427232 AK010551.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427232 BC054117.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427232 NM_183088.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427232 BC137610.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427232 AK010551.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427232 BC054117.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P427232 NM_183088.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P126315 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P103340 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04122257 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04509966 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04509961 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04509958 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04137693 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04137688 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04137691 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24091118 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24091119 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24091121 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24091120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24091123 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04549868 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091147 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091186 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091118 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04137688 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04610428 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091155 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091132 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091171 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04464424 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091111 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04729916 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091183 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091104 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091123 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04514070 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091102 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04509966 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091180 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091114 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04355092 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04371912 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04549869 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04979978 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091100 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091105 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04979979 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091110 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091125 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091151 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091188 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04371909 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091146 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04549866 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091158 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091168 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091167 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091131 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04950206 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091121 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091128 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091129 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091178 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091157 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04509962 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091154 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04702285 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091127 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091163 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091150 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091099 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091137 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091165 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091117 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04565217 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24091112 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04729917 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534099 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10534098 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10526099 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518454 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10503916 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10526100 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429671_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10526098 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429671_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429671_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 71970_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 71970_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013710.mm.1 TC0500001515.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013710.mm.1 NM_183088.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013710.mm.1 NM_183088.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013709.mm.1 TC0500001515.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013709.mm.1 NM_183088.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013709.mm.1 NM_183088.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013711.mm.1 TC0500001515.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013711.mm.1 NM_183088.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013711.mm.1 NM_183088.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013704.mm.1 TC0500001515.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013704.mm.1 NM_183088.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013704.mm.1 NM_183088.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013706.mm.1 TC0500001515.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013706.mm.1 NM_183088.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013706.mm.1 NM_183088.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013712.mm.1 TC0500001515.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013712.mm.1 NM_183088.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013712.mm.1 NM_183088.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013713.mm.1 TC0500001515.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013713.mm.1 NM_183088.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500013713.mm.1 NM_183088.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1450815_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450815_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429671_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429671_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169053_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169053_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450815_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450815_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429671_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429671_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 886314 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 897346 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4560133 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4560133 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004560133 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2617598 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2617598 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl27175.5_225-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4560133 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl27175.5_225-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4560133 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2888539 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2888539 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline