Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01197637_m1
          See other 1700017D01RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700017D01Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700017D01 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 11096814 - 11130888 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01197637_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700017D01Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027058.1 NP_081334.1 6 - 7 939 87
          GenBank mRNA AK006056.1 - 6 - 7 945 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1900001125.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P195567 NM_027058.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P195567 AK006056.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P195567 NM_027058.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P195567 AK006056.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 798839 AK079848.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 953109 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 400461 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 240979 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 898897 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 744570 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 802784 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 921836 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 944896 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 145075 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 150922 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 513396 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 422176 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 43774 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 516692 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 771517 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 232035 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 826266 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 348387 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 66010 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 86044 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P100800 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P120721 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P195567 NM_027058.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P195567 AK006056.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P195567 NM_027058.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P195567 AK006056.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P120721 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P100800 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09105658 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09105705 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P195567 NM_027058.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P195567 AK006056.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P195567 NM_027058.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P195567 AK006056.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107573 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139361 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P120721 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P100800 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954578 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954573 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954582 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954580 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954664 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954576 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954575 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954570 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954583 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954571 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466140 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466142 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466145 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466143 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466146 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466144 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466141 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1432214_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10466139 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432214_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432214_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010576.mm.1 NM_027058.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010576.mm.1 NM_027058.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010576.mm.1 TC1900001125.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1432214_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1432214_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169493_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171469_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171469_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169493_PM_r_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432214_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432214_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 871824 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 103140411 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0