Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01197660_m1
          See other MS4A8A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ms4a8a
          Gene Name:
          membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 8A
          Gene Aliases:
          2010004L09Rik, AI481240, CD20L5, Ms4a8
          Chromosome Location:
          Chr.19: 11067471 - 11081103 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01197660_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ms4a8a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022430.2 NP_071875.2 2 - 3 336 64
          GenBank mRNA AB026044.1 - 2 - 3 286 64
          AF237906.1 - 2 - 3 274 64
          AK008099.1 - 2 - 3 275 64
          AK172700.1 - 2 - 3 337 64
          AY039038.1 - 2 - 3 274 64
          BC042719.1 - 2 - 3 322 64
          CV305829.1 - 2 - 3 336 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1900001124.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ms4a8a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P501453 BC042719.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P501453 NM_022430.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P501453 AB026044.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P501453 AF237906.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P501453 AY039038.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P501453 BC042719.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P501453 NM_022430.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P501453 AB026044.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P501453 AF237906.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P501453 AY039038.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 429765 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 240687 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 441894 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 650754 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 686200 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 170231 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 294027 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 909777 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 24279 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P154070 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178963 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P501453 BC042719.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P501453 NM_022430.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P501453 AB026044.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P501453 AF237906.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P501453 AY039038.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P501453 BC042719.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P501453 NM_022430.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P501453 AB026044.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P501453 AF237906.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P501453 AY039038.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P501453 BC042719.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P501453 NM_022430.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P501453 AB026044.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P501453 AF237906.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P501453 AY039038.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P501453 BC042719.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P501453 NM_022430.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P501453 AB026044.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P501453 AF237906.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P501453 AY039038.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954464 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954442 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954466 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954470 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954453 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954459 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954484 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954458 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954444 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954448 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954456 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954468 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954463 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954455 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954447 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954461 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954467 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31954451 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P154070 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P178963 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09105564 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P501453 BC042719.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P501453 NM_022430.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P501453 AB026044.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P501453 AF237906.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P501453 AY039038.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P501453 BC042719.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P501453 NM_022430.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P501453 AB026044.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P501453 AF237906.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P501453 AY039038.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140340 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104440 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P154070 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P178963 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14414631 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14414638 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14361269 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14414636 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14414641 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14414642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31954407 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954418 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954447 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954420 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954424 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954439 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954484 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954423 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954413 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954444 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954415 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14414635 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14414641 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954430 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954445 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14173002 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14298522 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954440 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14173004 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14414631 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14395807 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14177626 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954443 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954459 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954422 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954464 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954437 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954468 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14282096 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14173007 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954419 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954462 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954436 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954417 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14414643 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954453 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954470 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31954467 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466131 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466132 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466137 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466133 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466135 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466136 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466138 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466134 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1418797_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10466130 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418797_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418797_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 64381_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 64381_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010572.mm.1 NM_022430.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010572.mm.1 NM_022430.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900010572.mm.1 TC1900001124.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1418797_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418797_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418797_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418797_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418797_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418797_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 328650 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2680609 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002680609 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1256614 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1214818 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1256614 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl52734.5.1_41-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2680609 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl52734.5.1_41-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2680609 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1256614 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1256614 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0