Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01200151_m1
          See other PDAP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pdap1
          Gene Name:
          PDGFA associated protein 1
          Gene Aliases:
          HASPP28, PAP, PAP1
          Chromosome Location:
          Chr.5: 145128770 - 145140089 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01200151_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pdap1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033313.3 NP_001028485.1 5 - 6 601 70
          GenBank mRNA AK147170.1 - 5 - 6 602 70
          AK161518.1 - 4 - 5 730 70
          AK169233.1 - 5 - 6 535 70
          BC007162.1 - 4 - 5 501 70
          BC055927.1 - 5 - 6 515 70
          BC106168.1 - 4 - 5 489 70
          BC114598.1 - 3 - 4 335 70
          BC139204.1 - 5 - 6 554 8862226 70
          BC139205.1 - 5 - 6 554 8862227 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500003589.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
          poly(A) RNA binding
          platelet-derived growth factor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24164491 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24164493 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24164496 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24164495 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24164494 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24164497 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P202430 BC055927.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P202430 BC106168.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P202430 BC007162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P202430 NM_001033313.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P202430 AK147170.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P202430 BC055927.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P202430 BC106168.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P202430 BC007162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P202430 NM_001033313.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P202430 AK147170.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 35482 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 705219 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 715961 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 240527 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 58628 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 465054 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 947866 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 14020 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P202430 BC055927.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P202430 BC106168.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P202430 BC007162.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P202430 NM_001033313.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P202430 AK147170.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P202430 BC055927.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P202430 BC106168.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P202430 BC007162.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P202430 NM_001033313.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P202430 AK147170.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P202430 BC055927.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P202430 BC106168.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P202430 BC007162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P202430 NM_001033313.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P202430 AK147170.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P202430 BC055927.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P202430 BC106168.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P202430 BC007162.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P202430 NM_001033313.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P202430 AK147170.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164477 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164481 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164475 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164469 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164471 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164485 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164467 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164468 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164488 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164482 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164497 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164495 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164474 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164487 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164496 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164489 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164486 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164493 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24164479 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01243890 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05779104 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01243879 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P202430 BC055927.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P202430 BC106168.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P202430 BC007162.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P202430 NM_001033313.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P202430 AK147170.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P202430 BC055927.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P202430 BC106168.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P202430 BC007162.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P202430 NM_001033313.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P202430 AK147170.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P01243890 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04892551 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04199236 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04892548 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04199238 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24164491 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24164496 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24164497 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24164494 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24164493 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24164495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24164391 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164450 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164416 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164472 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04357291 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164461 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164482 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04341152 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164496 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164485 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04357293 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04468623 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04341154 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04561151 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164491 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04468619 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04643367 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04442938 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164468 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164453 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164412 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164487 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164454 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164464 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04442936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164495 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164474 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164459 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04892548 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164410 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164456 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164479 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164490 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24164452 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535634 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535635 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535631 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535630 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535632 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535633 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535636 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1434019_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1434020_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10535629 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434019_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434020_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434020_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434019_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 231887_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 231887_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032912.mm.1 TC0500003589.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032912.mm.1 NM_001033313.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032912.mm.1 NM_001033313.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032913.mm.1 TC0500003589.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032913.mm.1 NM_001033313.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032913.mm.1 NM_001033313.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032911.mm.1 TC0500003589.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032911.mm.1 NM_001033313.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500032911.mm.1 NM_001033313.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1434020_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434020_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434019_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434019_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104080_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104080_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1434020_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1434019_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1434020_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1434019_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1434020_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1434019_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1434020_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1434019_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 493273 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1410735 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2654932 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2654932 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline