Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01201777_m1
          See other ALKBH4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Alkbh4
          Gene Name:
          alkB, alkylation repair homolog 4 (E. coli)
          Gene Aliases:
          2010004B12Rik, Abj4
          Chromosome Location:
          Chr.5: 136136145 - 136141802 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01201777_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Alkbh4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_028070.1 NP_082346.1 2 - 3 278 80
          GenBank mRNA AK008083.1 - 2 - 3 340 80
          AK189210.1 - 2 - 3 98 80
          BC022729.1 - 2 - 3 278 4505097 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500001599.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase oxygenase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          protein demethylation
          actomyosin structure organization
          cleavage furrow ingression
          oxidation-reduction process
          sulfonate dioxygenase activity
          actin binding
          oxidoreductase activity
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, 2-oxoglutarate as one donor, and incorporation of one atom each of oxygen into both donors
          2,4-dichlorophenoxyacetate alpha-ketoglutarate dioxygenase activity
          procollagen-proline dioxygenase activity
          hypophosphite dioxygenase activity
          DNA-N1-methyladenine dioxygenase activity
          metal ion binding
          dioxygenase activity
          C-19 gibberellin 2-beta-dioxygenase activity
          C-20 gibberellin 2-beta-dioxygenase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2042396 BC022729.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2042396 NM_028070.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2042396 AK008083.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 406184 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 673186 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P153079 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2042396 BC022729.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2042396 NM_028070.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2042396 AK008083.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P153079 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05757394 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P209965 AK008083.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P209965 AK008083.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P209965 AK008083.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P209965 AK008083.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P209965 AK008083.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P209965 AK008083.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P209965 AK008083.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P209965 AK008083.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P209965 AK008083.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P209965 AK008083.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P153079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119608 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119672 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119674 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24119591 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04499442 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24119665 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24119643 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24119657 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24119650 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24119668 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04434584 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24119674 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24119647 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24119663 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04134935 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04643556 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04434585 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24119664 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24119670 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24119669 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24119644 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24119653 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10526489 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10526492 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10526491 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429850_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1453301_PM_a_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1451432_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10526487 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451432_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451432_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453301_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429850_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453301_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429850_PM_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72041_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 72041_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014507.mm.1 TC0500001599.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014507.mm.1 NM_028070.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014507.mm.1 NM_028070.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014500.mm.1 TC0500001599.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014500.mm.1 NM_028070.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014500.mm.1 NM_028070.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014506.mm.1 TC0500001599.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014506.mm.1 NM_028070.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014506.mm.1 NM_028070.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014502.mm.1 TC0500001599.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014502.mm.1 NM_028070.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014502.mm.1 NM_028070.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014504.mm.1 TC0500001599.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014504.mm.1 NM_028070.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500014504.mm.1 NM_028070.1 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1451432_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453301_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451432_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429850_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453301_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429850_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1429850_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1453301_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1453301_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451432_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1429850_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451432_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1429850_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1453301_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451432_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1429850_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451432_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1453301_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 811888 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1226152 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1226152 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline