Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01202885_m1
          See other GAL3ST4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gal3st4
          Gene Name:
          galactose-3-O-sulfotransferase 4
          Gene Aliases:
          1500031A01Rik
          Chromosome Location:
          Chr.5: 138264918 - 138273038 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01202885_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gal3st4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033416.2 NP_001028588.1 2 - 3 1786 78
          GenBank mRNA AK132558.1 - 2 - 3 1787 78
          AK138993.1 - 3 - 4 451 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500003740.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glycoprotein biosynthetic process
          galactose 3-O-sulfotransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P1174 AK138993.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P1174 AK162468.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P1174 NM_001033416.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P1174 AK132558.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P1174 AK138993.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P1174 AK162468.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P1174 NM_001033416.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P1174 AK132558.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 564181 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 343762 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 968685 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 139939 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 273163 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 16920 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P1174 AK138993.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P1174 AK162468.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P1174 NM_001033416.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P1174 AK132558.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P1174 AK138993.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P1174 AK162468.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P1174 NM_001033416.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P1174 AK132558.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129558 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129572 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129557 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129569 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129570 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129555 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129563 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129546 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129551 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129554 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129566 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129562 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129544 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129560 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24129548 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05762611 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05762602 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1174 AK138993.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1174 AK162468.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1174 NM_001033416.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1174 AK132558.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1174 AK138993.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1174 AK162468.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1174 NM_001033416.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P1174 AK132558.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129477 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129483 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129524 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129513 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24129546 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129573 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129597 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04695357 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04584870 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129587 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129592 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04669770 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129601 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129586 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04986703 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04512112 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129589 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129562 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129551 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129595 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04228709 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129546 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129600 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04669774 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04669764 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04584860 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129560 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04581132 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129558 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04584869 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04512110 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129599 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129580 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04669777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04669776 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04695363 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129563 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129581 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129569 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24129577 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535020 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535019 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535018 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435606_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10535017 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435606_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435606_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 330217_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 330217_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500033841.mm.1 TC0500003740.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500033841.mm.1 NM_001033416.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500033841.mm.1 NM_001033416.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1435606_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435606_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435606_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435606_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 361115 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1220129 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2881155 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2881155 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline