Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01203414_m1
          See other ZFP707 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp707
          Gene Name:
          zinc finger protein 707
          Gene Aliases:
          1500031N24Rik, AI451708, AW495315
          Chromosome Location:
          Chr.15: 75969127 - 75975865 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01203414_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Zfp707
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001081065.1 NP_001074534.1 3 - 4 418 74
          GenBank mRNA AK005330.1 - 3 - 4 366 74
          AK153958.1 - 3 - 4 368 74
          BC026404.1 - 3 - 4 384 4210825 74

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500000568.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345271 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345264 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345188 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345226 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345268 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345270 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345269 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345266 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345187 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345223 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345191 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345263 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345265 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345267 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345190 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976978 AK137962.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1976978 NM_001081065.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2002477 AK137962.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2002477 NM_001081065.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 594473 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 428678 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 438460 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 85173 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P133029 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976978 AK137962.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1976978 NM_001081065.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2002477 AK137962.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2002477 NM_001081065.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320190 AK153958.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320190 BC026404.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320190 AK005330.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320190 AK137962.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P320190 NM_001081065.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12291908 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12291918 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12291913 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12291921 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12291915 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12291916 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12291926 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345263 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345187 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345191 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345266 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345188 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345190 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345270 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345269 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345271 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345223 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345226 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345264 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345267 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345268 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30345265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30345270 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12458126 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12432253 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12132527 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345228 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12253638 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345220 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345197 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345195 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345222 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345256 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345203 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345239 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345166 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345198 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345254 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345245 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345260 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11884818 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345184 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345214 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345165 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345270 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345206 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345179 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12154792 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345265 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345262 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345155 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11977036 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345193 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345208 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345233 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12373024 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345276 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345232 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12291916 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345181 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345277 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345167 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345244 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12152453 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345172 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345282 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345224 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345191 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345211 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12431390 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345161 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12458130 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345274 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345249 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345269 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12000938 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345202 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345188 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12264950 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12134459 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345210 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345169 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345280 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345235 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345217 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345272 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345252 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345170 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30345192 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10424751 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10424753 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10424752 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10424754 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10424755 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427093_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1441842_PM_s_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10424750 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441842_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441842_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427093_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427093_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69020_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69020_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003922.mm.1 NM_001081065.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003922.mm.1 NM_001081065.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003922.mm.1 TC1500000568.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003926.mm.1 NM_001081065.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003926.mm.1 NM_001081065.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003926.mm.1 TC1500000568.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003923.mm.1 NM_001081065.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003923.mm.1 NM_001081065.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003923.mm.1 TC1500000568.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1427093_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427093_at - -
          Mouse Expression Set 430 1441842_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1441842_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167335_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167335_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427093_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427093_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427093_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427093_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441842_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1441842_PM_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 330095 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2709392 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2709392 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-8rxhs:80/100.66.78.116:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0