Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01204946_m1
          See other THEM6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Them6
          Gene Name:
          thioesterase superfamily member 6
          Gene Aliases:
          4930572J05Rik
          Chromosome Location:
          Chr.15: 74721234 - 74724373 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01204946_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가 435.00
          Your Price
          온라인 행사가: 408.65
          408.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Them6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_198607.1 NP_941009.1 1 - 2 575 97
          GenBank mRNA AK019809.1 - 1 - 2 186 97
          BC047266.1 - 1 - 2 575 6307114 97

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500000543.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Them6

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30339169 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30339173 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30339172 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30339177 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30339174 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30339170 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30339171 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30339176 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P342963 NM_198607.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P342963 AK019809.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P342963 BC047266.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P342963 NM_198607.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P342963 AK019809.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P342963 BC047266.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 880618 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 538206 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P101534 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P342963 NM_198607.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P342963 AK019809.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P342963 BC047266.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P342963 NM_198607.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P342963 AK019809.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P342963 BC047266.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339176 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339171 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339162 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339187 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339158 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339193 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339145 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339172 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339165 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339157 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339178 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339190 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339194 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339148 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339143 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339153 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339146 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339156 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339180 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339169 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339155 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339138 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339147 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339149 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339160 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339140 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339184 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339166 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339150 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339151 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339181 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339183 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339182 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30339174 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P101534 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P342963 NM_198607.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P342963 AK019809.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P342963 BC047266.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P342963 NM_198607.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P342963 AK019809.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P342963 BC047266.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P130012 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P101534 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12199124 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12199141 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12199134 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12199098 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12199095 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12199090 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12199092 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30339172 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30339174 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30339170 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30339173 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30339176 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30339177 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30339171 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30339169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30339242 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339207 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339183 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339162 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339157 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339193 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339151 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339205 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11845768 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339141 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339143 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12199107 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12199134 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339171 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339156 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12199103 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339203 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339194 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339197 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339149 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339147 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12199140 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12199131 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339182 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339146 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339145 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12199081 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339138 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339209 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11845798 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339174 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339178 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339160 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339187 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11980487 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339164 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11998348 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339201 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339153 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12199090 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339166 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339176 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11980491 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10424669 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10424668 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1428860_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10424667 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428860_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428860_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 223626_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 223626_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003742.mm.1 NM_198607.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003742.mm.1 NM_198607.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003742.mm.1 TC1500000543.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003743.mm.1 NM_198607.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003743.mm.1 NM_198607.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500003743.mm.1 TC1500000543.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1428860_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428860_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 138467_PM_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 138467_i_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1428860_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1428860_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 352327 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3130484 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003130484 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2704496 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2704496 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl47828.2.1_30-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3130484 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl47828.2.1_30-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3130484 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3065373 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3143304 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2704496 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2704496 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3143304 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3065373 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline