Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01206808_s1
          See other CLDN24 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cldn24
          Gene Name:
          claudin 24
          Gene Aliases:
          ENSMUSG00000061974, Gm10107
          Chromosome Location:
          Chr.8: 47822143 - 47822805 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01206808_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cldn24
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001111318.1 NP_001104788.1 1 58 94

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          tight junction

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2120882 NM_001111318.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2120882 NM_001111318.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843672 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843674 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25843708 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843722 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843679 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07373681 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843711 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843701 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843718 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843686 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843669 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843665 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843668 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843677 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843667 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07287807 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07373706 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843704 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07373693 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843697 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06805098 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843671 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07068264 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843689 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07373683 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843708 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07155707 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843672 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07071914 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843680 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843674 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843724 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843692 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843694 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843710 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07287815 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843721 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843699 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843700 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25843691 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571744 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10571743 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003928.mm.1 NM_001111318.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003928.mm.1 NM_001111318.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003928.mm.1 TC0800000560.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003930.mm.1 NM_001111318.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003930.mm.1 NM_001111318.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003930.mm.1 TC0800000560.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003929.mm.1 NM_001111318.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003929.mm.1 NM_001111318.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800003929.mm.1 TC0800000560.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 740247 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline