Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01208503_m1
          See other RLN1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rln1
          Gene Name:
          relaxin 1
          Gene Aliases:
          Rln, rlx
          Chromosome Location:
          Chr.19: 29331755 - 29334670 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01208503_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rln1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_011272.2 NP_035402.2 1 - 2 281 81
          GenBank mRNA BC111817.1 - 1 - 2 206 81
          BC132654.1 - 1 - 2 281 40130931 81
          BC132656.1 - 1 - 2 281 40130933 81
          BC148202.1 - 1 - 2 207 81
          Z27088.1 - 1 - 2 207 81

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1900001341.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Apoptosis 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rln1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          peptide hormone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          adenylate cyclase-modulating G-protein coupled receptor signaling pathway
          regulation of nitric oxide mediated signal transduction
          regulation of cell proliferation
          negative regulation of apoptotic process
          developmental growth
          prostate gland growth
          receptor binding
          hormone activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P182298 Z27088.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P182298 NM_011272.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P182298 BC111817.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P182298 BC132654.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P182298 BC132656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P182298 Z27088.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P182298 NM_011272.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P182298 BC111817.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P182298 BC132654.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P182298 BC132656.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 473425 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P182298 Z27088.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P182298 NM_011272.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P182298 BC111817.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P182298 BC132654.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P182298 BC132656.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P182298 Z27088.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P182298 NM_011272.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P182298 BC111817.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P182298 BC132654.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P182298 BC132656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P182298 Z27088.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P182298 NM_011272.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P182298 BC111817.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P182298 BC132654.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P182298 BC132656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P182298 Z27088.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P182298 NM_011272.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P182298 BC111817.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P182298 BC132654.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P182298 BC132656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052309 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052305 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052302 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052317 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052308 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052326 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052336 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052330 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32052319 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03579267 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P182298 Z27088.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P182298 NM_011272.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P182298 BC111817.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P182298 BC132654.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P182298 BC132656.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P182298 Z27088.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P182298 NM_011272.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P182298 BC111817.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P182298 BC132654.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P182298 BC132656.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112150 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14218641 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14218653 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14218638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32052314 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052310 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052336 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14236211 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052332 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052343 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14393086 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052347 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14218643 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052334 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052324 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052312 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052317 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052306 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052342 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14353828 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052322 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052327 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052318 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052344 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14236199 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052341 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052309 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14305838 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052313 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052321 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052303 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052323 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052316 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052314 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052305 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052299 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32052326 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466936 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10466937 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1448074_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10466935 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448074_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1448074_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900011893.mm.1 NM_011272.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900011893.mm.1 NM_011272.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900011893.mm.1 TC1900001341.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900011890.mm.1 NM_011272.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900011890.mm.1 NM_011272.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900011890.mm.1 TC1900001341.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900011892.mm.1 NM_011272.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900011892.mm.1 NM_011272.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900011892.mm.1 TC1900001341.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1448074_at - -
          Mouse Expression Set 430 1448074_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98837_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 98837_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448074_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1448074_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448074_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1448074_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 524536 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1249886 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1249886 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1249886 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline