Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01209012_g1
          See other MORN4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Morn4
          Gene Name:
          MORN repeat containing 4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 42074939 - 42086370 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01209012_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Morn4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_198108.2 NP_932776.1 4 - 5 501 151
          GenBank mRNA AK154147.1 - 4 - 5 489 151
          AK159230.1 - 4 - 5 488 151
          BC023055.1 - 4 - 5 467 150
          BC057060.1 - 3 - 4 877 151
          CV563048.1 - 4 - 5 427 151

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1900001519.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Morn4

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1973683 BC023055.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1973683 BC057060.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1973683 AK159230.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1973683 NM_198108.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2058165 BC057060.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2058165 AK159230.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2058165 NM_198108.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 441450 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 495153 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 749349 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 96405 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 399793 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 143858 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P124079 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P172131 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1973683 BC023055.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1973683 BC057060.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1973683 AK159230.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1973683 NM_198108.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2058165 BC057060.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2058165 AK159230.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2058165 NM_198108.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118961 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118921 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118915 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118947 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118942 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118929 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118906 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118925 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118914 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118949 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118962 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118977 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118932 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118907 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118944 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118919 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118934 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118953 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118910 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118926 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118928 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118959 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118954 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118956 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118912 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118970 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118904 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118935 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118923 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118931 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118938 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118964 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118927 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118966 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118975 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118905 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32118973 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P124079 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P172131 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138830 BC023055.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138830 BC057060.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138830 AK159230.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P138830 NM_198108.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P386149 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139336 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P124079 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P172131 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14318694 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14198777 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14198771 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14349245 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14282847 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14318689 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14349250 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P14198767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32119005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32119003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32119000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32119012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32119004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32118959 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14349246 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118877 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118917 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118906 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118902 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118919 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14349250 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118901 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118964 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118914 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118905 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118879 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14347050 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118949 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14483093 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14260629 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118942 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118915 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118912 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118904 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14369002 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118956 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118925 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14218218 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118890 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118887 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118943 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14198781 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118951 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118898 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118881 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118910 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14483094 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14280649 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118971 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14189818 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118954 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118963 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118928 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118908 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14439652 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118967 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14320344 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118888 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118934 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118923 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118892 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118900 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118886 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118944 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118929 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118939 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118896 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118966 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118959 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14425790 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118953 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118920 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32118961 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10467733 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10467737 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10467736 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10467735 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10467734 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10467732 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10467731 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10467738 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1434943_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10467730 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434943_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434943_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 226123_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 226123_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900013412.mm.1 NM_198108.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900013412.mm.1 NM_198108.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900013412.mm.1 TC1900001519.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900013413.mm.1 NM_198108.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900013413.mm.1 NM_198108.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1900013413.mm.1 TC1900001519.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1434943_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434943_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1434943_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1434943_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1434943_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1434943_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3520458 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3520458 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003520458 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2675333 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2675333 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl52479.6_328-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3520458 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl52479.6_328-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3520458 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2675333 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2675333 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl52479.6_328-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline