Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01211932_g1
          See other NKX6-3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nkx6-3
          Gene Name:
          NK6 homeobox 3
          Gene Aliases:
          9130417I07Rik, Nkx6.3
          Chromosome Location:
          Chr.8: 23153271 - 23158948 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01211932_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nkx6-3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029002.2 NP_083278.1 1 - 2 702 119
          GenBank mRNA AK018683.1 - 1 - 2 703 119
          AK147163.1 - 1 - 2 674 119
          BC140994.1 - 1 - 2 573 9055606 119
          DQ093570.1 - 1 - 2 119

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800000294.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          homeodomain transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell fate determination
          glandular epithelial cell differentiation
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of epithelial cell differentiation
          DNA binding
          sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2167204 AK147163.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2167204 BC140994.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2167204 NM_029002.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2167204 AK018683.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P339331 AK147163.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P339331 NM_029002.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P339331 AK018683.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P339331 AK147163.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P339331 NM_029002.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P339331 AK018683.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 584430 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 553837 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 263581 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P156626 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P339331 AK147163.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P339331 NM_029002.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P339331 AK018683.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P339331 AK147163.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P339331 NM_029002.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P339331 AK018683.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2167204 AK147163.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2167204 BC140994.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2167204 NM_029002.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2167204 AK018683.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P156626 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P339331 AK147163.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P339331 NM_029002.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P339331 AK018683.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P339331 AK147163.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P339331 NM_029002.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P339331 AK018683.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P114958 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P156626 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25715171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25715166 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25715168 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07195318 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25715165 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07123096 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25715174 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25715169 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06700450 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06700445 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06700446 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10570953 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10570952 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10570954 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431899_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10570951 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431899_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431899_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74561_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 74561_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002259.mm.1 NM_029002.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002259.mm.1 NM_029002.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002259.mm.1 TC0800000294.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002263.mm.1 NM_029002.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002263.mm.1 NM_029002.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002263.mm.1 TC0800000294.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002261.mm.1 NM_029002.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002261.mm.1 NM_029002.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002261.mm.1 TC0800000294.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002262.mm.1 NM_029002.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002262.mm.1 NM_029002.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002262.mm.1 TC0800000294.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002260.mm.1 NM_029002.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002260.mm.1 NM_029002.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002260.mm.1 TC0800000294.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1431899_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431899_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431899_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431899_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 780990 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2718920 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline