Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01214299_m1
          See other GM14743 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm14743
          Gene Name:
          predicted gene 14743
          Gene Aliases:
          OTTMUSG00000017864
          Chromosome Location:
          Chr.X: 78240462 - 78247368 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01214299_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm14743
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001126321.2 NP_001119793.1 3 - 4 299 120
          GenBank mRNA BE647313.1 - 2 - 3 101 120

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transfer/carrier protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2013470 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2013470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32480749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32480755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32480740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32480753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32480751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32480743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32480733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32480734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32480742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32480738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32480741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32480730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32480736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32480728 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32480736 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32480753 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32480744 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32480742 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32480751 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32480728 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32480738 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32480743 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32480747 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32480727 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32480741 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32480734 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32480755 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14866156 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32480730 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32480733 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32480740 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10600578 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10600579 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10600577 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10600580 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1449597_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10600576 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449597_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1449597_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016029.mm.1 NM_001126321.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016029.mm.1 TC0X00002511.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016031.mm.1 NM_001126321.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016031.mm.1 TC0X00002511.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016028.mm.1 NM_001126321.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016028.mm.1 TC0X00002511.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016030.mm.1 NM_001126321.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00016030.mm.1 TC0X00002511.mm.1 MTA TC
          Murine Genome U74v2 Set 102142_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102142_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101296_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101296_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449597_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1449597_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 495628 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2532295 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline