Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01218430_m1
          See other COL20A1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Col20a1
          Gene Name:
          collagen, type XX, alpha 1
          Gene Aliases:
          1700051I12Rik
          Chromosome Location:
          Chr.2: 180983054 - 181018363 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01218430_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Col20a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_028518.1 NP_082794.1 35 - 36 3963 66
          GenBank mRNA AK006759.1 - 7 - 8 490 66
          BC016112.1 - 7 - 8 407 66
          BC030415.1 - 23 - 24 2298 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200002812.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          extracellular matrix structural protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2107731 BC030415.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2107731 NM_028518.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2107731 AK006759.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P474902 BC030415.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P474902 NM_028518.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P474902 AK006759.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P474902 BC016112.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P474902 BC030415.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P474902 NM_028518.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P474902 AK006759.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P474902 BC016112.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P119420 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P155736 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2107731 BC030415.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2107731 NM_028518.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2107731 AK006759.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P474902 BC030415.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P474902 NM_028518.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P474902 AK006759.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P474902 BC016112.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P474902 BC030415.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P474902 NM_028518.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P474902 AK006759.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P474902 BC016112.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P155736 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P119420 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04810760 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P474902 BC030415.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P474902 NM_028518.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P474902 AK006759.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P474902 BC016112.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P474902 BC030415.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P474902 NM_028518.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P474902 AK006759.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P474902 BC016112.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P119420 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P155736 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907744 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907761 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907695 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907692 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907732 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01898808 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01273005 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907675 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907715 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907672 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907762 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907738 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01927759 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907734 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907748 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907696 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907721 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02226823 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907714 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907727 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01927774 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907703 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02226821 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907700 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907746 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01927745 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907711 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907697 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907736 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01272996 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01927741 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01927781 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907741 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01927749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01927752 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907701 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907750 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01927746 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02226818 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907713 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907706 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01927753 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907682 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907680 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907730 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01927782 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907756 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907705 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01927793 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01927747 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907709 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907668 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01927772 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907670 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02087960 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01273009 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907678 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907677 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907689 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01927779 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907660 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907686 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907725 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907658 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907707 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01927758 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21907739 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479527 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479532 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479543 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479536 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479535 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479526 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479549 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479545 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479529 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479542 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479548 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479530 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479541 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479540 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479531 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479533 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479547 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479537 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479528 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479539 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479544 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479534 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479538 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10479546 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425235_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425236_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425234_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430855_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10479514 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10479510 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430855_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425234_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425236_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425235_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425235_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430855_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425234_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425236_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73368_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73368_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200023105.mm.1 NM_028518.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200023105.mm.1 NM_028518.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200023105.mm.1 TC0200002812.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1425236_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425234_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425234_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425235_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425236_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425235_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430855_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430855_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425235_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425234_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425234_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425236_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425235_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425236_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425235_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425236_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425234_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425234_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425236_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425235_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430855_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430855_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 584727 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1259632 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1259632 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline