Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01220202_m1
          See other 4930579G24RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4930579G24Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4930579G24 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 79629079 - 79632820 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01220202_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4930579G24Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029482.1 NP_083758.1 1 - 2 277 72
          GenBank mRNA AK016321.1 - 1 - 2 248 72
          AK137776.1 - 267 72
          BC052483.1 - 1 - 2 258 72
          BY309631.1 - 1 - 2 278 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300000624.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2079395 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2079390 BC096378.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2079390 AK137776.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2079390 BC052483.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2079390 NM_029482.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 359408 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 550297 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 616304 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P145065 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2079390 BC096378.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2079390 AK137776.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2079390 BC052483.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2079390 NM_029482.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P145065 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479061 BC096378.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479061 AK137776.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479061 BC052483.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479061 NM_029482.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P479061 AK016321.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128159 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P145065 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10492681 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10492680 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429364_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10492679 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429364_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429364_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75939_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75939_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300004097.mm.1 NM_029482.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300004097.mm.1 NM_029482.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300004097.mm.1 TC0300000624.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300004096.mm.1 NM_029482.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300004096.mm.1 NM_029482.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300004096.mm.1 TC0300000624.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1429364_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429364_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165681_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165681_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429364_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429364_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 828851 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 102370148 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2693115 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline