Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01223089_m1
          See other 1700001J03RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700001J03Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700001J03 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 146182450 - 146185304 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01223089_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700001J03Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001008547.1 NP_001008547.1 4 - 5 615 66
          GenBank mRNA AK005597.1 - 4 - 5 612 66
          BC048528.1 - 4 - 5 615 6774214 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500003605.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 1700001J03Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2083153 BC048528.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2083153 NM_001008547.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2083153 AK005597.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2083153 BC048528.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2083153 NM_001008547.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2083153 AK005597.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24167205 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24167177 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24167157 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24167162 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24167160 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24167176 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24167207 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24167203 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24167166 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24167164 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P300431 BC048528.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P300431 NM_001008547.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P300431 AK005597.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24167176 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24167196 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04713163 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24167148 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04901847 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24167166 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24167157 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24167206 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24167215 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24167211 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24167176 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04572732 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04572736 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24167205 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04859104 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24167216 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24167214 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24167160 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535724 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535722 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535721 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10535723 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10535720 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500033098.mm.1 TC0500003605.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500033098.mm.1 NM_001008547.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500033098.mm.1 NM_001008547.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 756539 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2666574 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2666574 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2666574 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline