Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01229450_m1
          See other GLIPR1L1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Glipr1l1
          Gene Name:
          GLI pathogenesis-related 1 like 1
          Gene Aliases:
          1700011E04Rik
          Chromosome Location:
          Chr.10: 112060189 - 112078510 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01229450_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Glipr1l1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027018.1 NP_081294.1 4 - 5 754 68
          GenBank mRNA AK005860.1 - 4 - 5 755 68
          BX635028.1 - 1 - 2 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000001305.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Protease 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          defense/immunity protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          binding of sperm to zona pellucida
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P385803 NM_027018.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P385803 AK005860.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P385803 NM_027018.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P385803 AK005860.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 57644 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 151953 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 497604 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 162998 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P385803 NM_027018.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P385803 AK005860.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P385803 NM_027018.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P385803 AK005860.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07194732 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07194727 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P385803 NM_027018.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P385803 AK005860.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P385803 NM_027018.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P385803 AK005860.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27452401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27452750 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27452406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27452402 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27452747 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27452405 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08565201 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27452749 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27452755 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10366366 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10366365 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10366364 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10366363 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10366367 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430281_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10366362 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430281_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430281_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69286_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69286_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000009765.mm.1 NM_027018.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000009765.mm.1 NM_027018.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000009765.mm.1 TC1000001305.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1430281_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430281_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168886_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168886_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430281_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430281_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 325190 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2431379 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline