Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01231959_m1
          See other 1600029I14RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1600029I14Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1600029I14 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.9: 99470421 - 99474751 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01231959_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1600029I14Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_028123.1 1 - 2 500 110
          GenBank mRNA AK005560.1 - 1 - 2 480 110
          BC068205.1 - 1 - 2 498 110

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900001251.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nucleoside diphosphate phosphorylation
          molecular_function
          nucleoside diphosphate kinase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2370384 AK005560.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 343401 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 660222 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 41489 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P144310 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P144310 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P391639 AK005560.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P391639 NR_028123.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P144310 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764192 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764218 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764222 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764198 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764211 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07981782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764177 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764235 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764219 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764221 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764194 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764228 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07643792 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08052588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764233 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764188 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08108153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07643789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764234 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08108154 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07500863 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764184 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764203 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08156727 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07500862 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07679392 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764191 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764229 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764189 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764181 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764208 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764202 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08026923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08052584 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764207 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764230 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07604809 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26764215 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07484896 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10588119 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10588118 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1430852_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10588109 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430852_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430852_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900009764.mm.1 NR_028123.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900009764.mm.1 NR_028123.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900009764.mm.1 TC0900001251.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900009761.mm.1 NM_001165957.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900009761.mm.1 NM_001165957.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900009761.mm.1 NR_028123.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900009761.mm.1 NR_028123.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900009761.mm.1 TC0900001251.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900009760.mm.1 NR_028123.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900009760.mm.1 NR_028123.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900009760.mm.1 TC0900001251.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1430852_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430852_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430852_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1430852_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 727388 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline